Få mere at vide
Invitrogen™ NT-GFP Fusion TOPO™ Udtrykssæt
Artikelnummer. 10194562
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10194562 20 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10194562 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K481001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10060.00 DKK
    8651.60 DKK / 20 reaktioner
    Spare 1408.40 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Indeholder
GFP Fusion TOPO Expression Kits indeholder to æsker. GFP Fusion TOPO TA Cloning boksen indeholder lineariseret og topoisomerase I-aktiveret kloningsvektor, dNTP'er, saltopløsningskontrol PCR-template og primere, fremadgående og omvendte primere til sekventering og PCR-screening og et GFP-ekspressionskontrolplasmid. Den ene Shot™ æsken indeholder transformationsreagenser inklusive engangs, μ50 L alikvoter af TOP10 Kemisk kompetent E. coli , SOC medium og supercoiled kontrolplasmid.
Designet til at tillade fusion af protein af interesse til Cycle 3 GFP-protein
  • Giv topoisomerase-I aktiveret pcDNA3.1/NT-GFP-TOPO vektor
  • Taq-amplificerede DNA-fragmenter ligeres ind i disse vektorer i let 5-minutters reaktion på bænken
  • Vector er designet til ekspression på højt niveau af forbigående eller stabile GFP-fusionsproteiner i en bred vifte af pattedyrceller
  • Ekspression påvises let i levende celler ved hjælp af fluorescens
  • Rekombinante proteiner udtrykt fra disse vektorer kan påvises på western blots ved hjælp af GFP-antiserum
Celleanalyse, cellebaserede reporterassays, cellulær billeddannelse, konstitutiv ekspression, enzym- og proteinaktivitetsassays, fluorescerende protein (f.eks. GFP) assays, fluorescerende proteinassays (GFP)/pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, reporterassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveringstype Transfektion
Promotor CMV
Produkttype TOPO Udtrykssæt
Reporter Gene GFP (cyklus 3)
Udvælgelsesagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Indhold og opbevaring GFP Fusion TOPO™ Expression Kits indeholder to æsker. GFP Fusion TOPO™ TA Cloning boksen indeholder lineariseret og topoisomerase I-aktiveret kloningsvektor, dNTP'er, saltopløsningskontrol PCR-template og primere, fremadgående og omvendte primere til sekventering og PCR-screening og et GFP-ekspressionskontrolplasmid. Opbevares ved -20 °C. Det ene skud¤ æsken indeholder transformationsreagenser inklusive engangsbrug, 50-μ l alikvoter af One Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli , SOC medium og supercoiled kontrolplasmid. Gem den ene Shot™ kasse ved -80 °C. Kits er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Protein tag GFP (cyklus 3)
Kloningsmetode TOPO-TA
Mængde 20 reaktioner
Vektor TOPO-TA vektorer
Produktlinje TOPO
Til brug med (applikation) Reporter Assays