Få mere at vide
Invitrogen™ MultiSite Gateway™ Pro Plus, til fleksibel kloning af op til fire DNA-fragmenter til en Gateway™ destinationsvektor
Artikelnummer. 10312203
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10312203 20 reaktioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10312203 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12537100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Indeholder
Inkluder vektorer og primere, Mach1 T1 R kemisk kompetente celler og LR Clonase II Plus og BP Clonase II enzymer.
Til fleksibel kloning af op til fire DNA-fragmenter i Gateway-destinationsvektor
  • Ved at bruge specifikt designede att -steder til rekombinationel kloning klones to, tre eller fire DNA-fragmenter ind i en hvilken som helst gateway-destinationsvektor, der indeholder attR1- og attR2 -steder
  • Den resulterende ekspressionsklon er klar til nedstrøms ekspressions- og analyseapplikationer
  • Klon flere DNA-fragmenter i én vektor uden brug af restriktionsenzymer eller ligaser
  • Fuld fordel af et bredt udvalg af gateway-destinationsvektorer eller opret vektorer
  • Erstat flere plasmidtransfektioner med en enkelt vektor, der bærer alle DNA-elementer af interesse
  • MultiSite Gateway Pro Kits er tilgængelige til kloning af to, tre eller fire DNA-fragmenter og til fleksibel og tilpasset konfiguration af DNA-fragmenter til en Gateway-destinationsvektor
Kloning, konstitutivt udtryk, gatewaykloning, pattedyrsekspression, multigenekspression, multisite-gateway, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Promotor Ingen (Promotorløs)
Produkttype Gateway System Destinationsudtryksvektor
Indhold og opbevaring MultiSite Gateway™ Pro Kits inkluderer vektorer og primere som angivet i tabel 1, 1 Shot™ Mach1™ T1 R kemisk kompetente celler og LR Clonase™ II Plus og BP Clonase™ II enzymer. Opbevar celler ved -80 °C. Butik Clonase™ enzymer ved -°20 C i op til 6 måneder, eller ved -°80 C til langtidsopbevaring. Opbevar alle andre komponenter ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Kloningsmetode Gateway
Mængde 20 reaktioner
Vektor MultiSite Gateway-vektorer
Produktlinje Gateway
Til brug med (applikation) Klon din egen Promoter, Multi-Gene Expression
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MultiSite Gateway Pro Plus, for flexible cloning of up to four DNA fragments into a Gateway destination vector
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine