Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli
Artikelnummer. 11510146
Skift visning
Mængde:
5 x 96-brønds plade (15μ L/Nå)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510146 5 x 96-brønds plade (15μ L/Nå) Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11510146 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C40005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29690.00 DKK
    28799.65 DKK / Pakke med 5
    Spare 890.35 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Indeholder
MultiShot TOP10 Kemisk kompetent E. coli : Fem 96-brønds plader, μ15 l pr. brønd, pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 μhætteglas, 50 L, SOC medium: 5 flasker, 15 ml hver
MultiShot TOP10 Kemisk kompetente E. coli -celler er afledt af DH10B og er en af de mest populære laboratoriestammer.
MultiShot TOP10 Kemisk kompetente E. coli -celler er afledt af DH10B og er en af de mest populære laboratoriestammer. Pakket i fem 96-brønds mikrotiterplader (15μ L alikvoter) for at forenkle workflows med høj gennemstrømning og give transformationseffektivitet> 1 x 10 8 cfu/μ g kontrol plasmid DNA, Multishot TOP10 er en alsidig stamme, der kan bruges i flere rutinemæssige kloningsapplikationer.
Fordele ved MultiShot TOP10 kompetente celler
• TOP10 stammen er ideel til højeffektiv kloning og plasmidformering
• Microtiter pladeformatdesign er praktisk til automatiseret kloning med høj kapacitet
mcr A mutation understøtter effektiv transfektion af methyleret DNA
lac Z M15 allel tillader Δhurtig blå/hvid screening af transfektanter
ende A1-mutation reducerer endonukleaseaktivitet og forbedrer plasmid-DNA-udbytter
rec A1-mutation hjælper med at reducere uønsket rekombination
Nem at bruge til transformationer med høj kapacitet
MultiShot TOP10 Kemisk kompetente celler i 96-brønds plader er designet til at lette transformation med høj gennemstrømning. Dette format tillader alle trin i transformationsprotokollen, op til plettering, at finde sted i den samme brønd, hvilket sparer tid og reducerer risikoen for kontaminering. Efter tilsætning af DNA, MultiShot TOP10 Kemisk kompetente celler kan transformeres ved varmechok ved 42 C ved °hjælp af en varmeblok eller termocykler i samme plade.
Ved at bruge vores TA Cloning og TOPO Kloningsprotokoller, inklusive kontroller, udbytter på 100.400 –kolonier pr. agarplade kan forventes.
Genotype F
-mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)Φ 80 lac Z M15ΔΔlac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara , leu )7697 gal U gal K rps L (StrR) end A1 nup G
Find den stamme og det format, der passer til dine behov
• DH-stammer er tilgængelige i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater.
• For high-throughput transformationsmuligheder, vælg fra vores samling af MultiShot formaterede komp-celler.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja (mcrA)
Transformationseffektivitetsniveau Medie-effektivitet (1 x 108 til 1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring • MultiShot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli (5 x 96-brønds plader ved 15μ L pr. brønd)
Opbevar kompetente celler kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (1 x 50μ L)
Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C.
• SOC-medium (5 x 15 ml/flaske)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller ved stuetemperatur
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (streptomycin)
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Høj
Plasmid Plasmid med høj kopieringsgrad
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Format 96-brønds plade
Produktlinje MultiShot
Mængde 5 x 96-brønds plade (15μ L/Nå)