Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell TOP10 Kemisk kompetent E. coli
Beschreibung
MultiShot StripWell TOP10 Kemisk kompetente E. coli -celler er ideelle til højeffektiv kloning og plasmidformering, der opnår en transformationseffektivitet på> 1 x 10 8 cfu/μ g med kontrolplasmid-DNA i StripWell-format. Disse kloningskompetente celler pakkes i et stativ, der indeholder 12 strimler af 8 rør for at øge produktiviteten for gennemløbsbakterietransformationer.
Alsidig TOP10 kloningsmuligheder
MultiShot StripWell TOP10 Kemisk kompetente E. coli -celler er laboratoriearbejdshesten til kemiske transformationer, da de er kompatible med et bredt spektrum af DNA-typer til transformation. De tillader stabil replikation af plasmider med højt antal kopier og er de samme kompetente celler, som kommer med mange af vores kloningssæt.
TOP10 E. coli -celler ligner genetisk DH10B belastning og er blevet rapporteret at være mere modstandsdygtig over for stressforhold (osmotisk shock og sur pH-stress). Disse celler bærer mutationer i det methyleringsafhængige restriktionssystem ( mcr A, mcr BC og mrr ), hvilket muliggør kloning af både prokaryot og eukaryotisk genomisk DNA, såvel som effektiv plasmidredning fra eukaryote genomer. I lighed med andre DH-stammer, TOP10 celler indeholder rec A1 og ende A1 mutationer, der øger insert stabilitet og forbedrer kvaliteten af plasmid DNA fremstillet fra minipreps.
MultiShot StripWell TOP10 Kemisk kompetente E. coli - celler tilbyder:
• Transformationseffektiviteter af> 1 x 10 8 cfu/μ g
•hsd R til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-amplifikationer
•mcr A til effektiv transformation af methyleret DNA fra genomiske præparater
•lac Z ΔM15 til blå/hvid farvescreening af rekombinante kloner på plader indeholdende enten X-Gal eller Bluo-Gal
•ende A1 til renere præparater af DNA og bedre resultater i downstream-applikationer på grund af eliminering af ikke-specifik fordøjelse af endonuklease I
•rec A1 for reduceret forekomst af ikke-specifik rekombination i klonet DNA
Bemærk: TOP10 celler kræver ikke IPTG for at inducere ekspression fra lac- promotoren.
MultiShot StripWell fleksibelt format
Hver StripWell med otte forbundne rør er designet med de samme enkeltrør, engangsfunktioner som vores One Shot-formatrør. Dette format gør det muligt for alle trin i transformationsprotokollen, op til plettering, at finde sted i det samme rør, hvilket sparer tid og reducerer risikoen for kontaminering. Efter tilsætning af DNA, MultiShot StripWell kompetente celler kan transformeres ved varmechok ved 42 C °ved hjælp af et vandbad, alle i samme rør.
StripWell-rør kan skæres for at tillade transformationer i et enkelt rør, hvilket eliminerer spildte alikvoter og undgår fryse-optøning, der kan resultere i reduceret transformationseffektivitet.
Fordele ved MultiShot StripWell-format inkluderer:
• Øget produktivitet —velegnet til eksperimenter med høj kapacitet
•Maksimal fleksibilitet —transformerer så få som 1 rør eller så mange som 96 fra StripWell-stativet
•Velkendt bekvemmelighed —tilføjer DNA direkte til celler, varmechok og restituer i samme rør
Genotype F
– mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z MΔ15Δlac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal Kλ–rps L(Str R ) end A1 nup G
Find den belastning og det format, der passer til dine behov
• Mange andre E. coli- stammer og formater af kemisk kompetente og elektrokompetente celler er også tilgængelige for at opfylde specifikke transformationsbehov.
• For high-throughput transformation, vælg fra vores samling af MultiShot formaterede komp-celler.
• Vi tilbyder også bakterievækstmedier i forskellige formater.
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Tøris.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Kemisk kompetente celler |
| Indeholder F' Episome | Nej |
| Forbedrer plasmidkvaliteten | Ja (endA1) |
| Kloning af methyleret DNA | Ja (mcrA) |
| Transformationseffektivitetsniveau | Medie-effektivitet (1 x 108 til 1 x 109 cfu/μg) |
| Indhold og opbevaring | • MultiShot StripWell TOP10 Kemisk kompetent E. coli (10 x 96-strimmelplade ved 50°Cμ L/brønd) Opbevar kompetente celler kl– 80 °C. • pUC19 DNA (2 x 50μ L hætteglas på 10 pg/μ L) Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C. • SOC medium (20 x 15 ml flasker) Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur. |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ja (streptomycin) |
| Kloning af ustabilt DNA | Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA |
| Blå/hvid screening | Ja (lacZ ΔM15) |
| High-throughput kompatibilitet | Høj |
| Show More |