Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell TOP10 Kemisk kompetent E. coli
Artikelnummer. 10276592
Skift visning
Mængde:
1 x 96 rørstativ (50μ l/rør)
10 x 96 rørstativer (50μ l/rør)
5 x 96 rørstativer (50μ l/rør)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10276592 5 x 96 rørstativer (50μ l/rør) Hver
10656313 1 x 96 rørstativ (50μ l/rør) Hver
10709384 10 x 96 rørstativer (50μ l/rør) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10276592 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C409605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38560.00 DKK
    37403.65 DKK / 480 reaktioner
    Spare 1156.35 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
MultiShot StripWell TOP10 Kemisk kompetente E. coli -celler er ideelle til højeffektiv kloning og plasmidformering, der opnår en transformationseffektivitet på> 1 x 10 8 cfu/μ g med kontrolplasmid-DNA i StripWell-format.
MultiShot StripWell TOP10 Kemisk kompetente E. coli -celler er ideelle til højeffektiv kloning og plasmidformering, der opnår en transformationseffektivitet på> 1 x 10 8 cfu/μ g med kontrolplasmid-DNA i StripWell-format. Disse kloningskompetente celler pakkes i et stativ, der indeholder 12 strimler af 8 rør for at øge produktiviteten for gennemløbsbakterietransformationer.
Alsidig TOP10 kloningsmuligheder
MultiShot StripWell TOP10 Kemisk kompetente E. coli -celler er laboratoriearbejdshesten til kemiske transformationer, da de er kompatible med et bredt spektrum af DNA-typer til transformation. De tillader stabil replikation af plasmider med højt antal kopier og er de samme kompetente celler, som kommer med mange af vores kloningssæt.
TOP10 E. coli -celler ligner genetisk DH10B belastning og er blevet rapporteret at være mere modstandsdygtig over for stressforhold (osmotisk shock og sur pH-stress). Disse celler bærer mutationer i det methyleringsafhængige restriktionssystem ( mcr A, mcr BC og mrr ), hvilket muliggør kloning af både prokaryot og eukaryotisk genomisk DNA, såvel som effektiv plasmidredning fra eukaryote genomer. I lighed med andre DH-stammer, TOP10 celler indeholder rec A1 og ende A1 mutationer, der øger insert stabilitet og forbedrer kvaliteten af plasmid DNA fremstillet fra minipreps.
MultiShot StripWell TOP10 Kemisk kompetente E. coli - celler tilbyder:
• Transformationseffektiviteter af> 1 x 10 8 cfu/μ g
hsd R til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-amplifikationer
mcr A til effektiv transformation af methyleret DNA fra genomiske præparater
lac Z ΔM15 til blå/hvid farvescreening af rekombinante kloner på plader indeholdende enten X-Gal eller Bluo-Gal
ende A1 til renere præparater af DNA og bedre resultater i downstream-applikationer på grund af eliminering af ikke-specifik fordøjelse af endonuklease I
rec A1 for reduceret forekomst af ikke-specifik rekombination i klonet DNA
Bemærk: TOP10 celler kræver ikke IPTG for at inducere ekspression fra lac- promotoren.
MultiShot StripWell fleksibelt format
Hver StripWell med otte forbundne rør er designet med de samme enkeltrør, engangsfunktioner som vores One Shot-formatrør. Dette format gør det muligt for alle trin i transformationsprotokollen, op til plettering, at finde sted i det samme rør, hvilket sparer tid og reducerer risikoen for kontaminering. Efter tilsætning af DNA, MultiShot StripWell kompetente celler kan transformeres ved varmechok ved 42 C °ved hjælp af et vandbad, alle i samme rør.
StripWell-rør kan skæres for at tillade transformationer i et enkelt rør, hvilket eliminerer spildte alikvoter og undgår fryse-optøning, der kan resultere i reduceret transformationseffektivitet.
Fordele ved MultiShot StripWell-format inkluderer:
Øget produktivitet —velegnet til eksperimenter med høj kapacitet
Maksimal fleksibilitet —transformerer så få som 1 rør eller så mange som 96 fra StripWell-stativet
Velkendt bekvemmelighed —tilføjer DNA direkte til celler, varmechok og restituer i samme rør
Genotype F
mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z MΔ15Δlac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal Kλ–rps L(Str R ) end A1 nup G
Find den belastning og det format, der passer til dine behov
• Mange andre E. coli- stammer og formater af kemisk kompetente og elektrokompetente celler er også tilgængelige for at opfylde specifikke transformationsbehov.
• For high-throughput transformation, vælg fra vores samling af MultiShot formaterede komp-celler.
• Vi tilbyder også bakterievækstmedier i forskellige formater.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja (mcrA)
Transformationseffektivitetsniveau Medie-effektivitet (1 x 108 til 1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring • MultiShot StripWell TOP10 Kemisk kompetent E. coli (5 x 96-strimmelplade ved 50°Cμ L/brønd)
Opbevar kompetente celler kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (1 x 50μ L hætteglas på 10 pg/μ L)
Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C.
• SOC medium (10 x 15 ml flasker)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (streptomycin)
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Høj
Plasmid Plasmid med høj kopieringsgrad
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Format Rørstativ
Produktlinje MultiShot
Mængde 5 x 96 rørstativer (50μ l/rør)