Få mere at vide
Invitrogen™ Mus Cot-1 DNA
Product Code. 11578906
Change view
Click to view available options
Mængde:
500μ g
Unit Size:
500µg
Product Code. Mængde Unit Size
11578906 500μ g 500µg
1 options
Product Code. 11578906 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 18440016
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Includes
Mus Cot-1 DNA™ leveres med 1 mg/ml i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM EDTA.
Muse-DNA overvejende 50 til 300 bp i størrelse og beriget til gentagne DNA-sekvenser såsom B1-, B2- og L1-familiemedlemmer
Mus Cot-1 DNA™ bruges almindeligvis til at blokere ikke-specifik hybridisering i mikroarray-screening. Det kan også bruges til at undertrykke hybridisering af gnavere gentagne DNA-sekvenser ved kortlægning af gnaverkloner ved in situ hybridisering eller Southern blotting og til at identificere musekloner i screeninger af somatisk celle hybridbiblioteker afledt af muse-hamster hybridceller (1-3). Den tilførte mængde er tilstrækkelig til 5 til 10 Southerns eller 500 in situ hybridiseringer.
Ydeevne- og kvalitetstest:
Renhed og DNA-størrelse verificeres ved agarosegelelektroforese. Koncentration verificeres spektrofotometrisk ved at fortynde mus Cot-1 DNA™ 1:100 i 50 mM NaOH og ved anvendelse af omregningsfaktoren 0,033 μg/μ L/A 260 . Andre metoder, der anvendes til at bestemme koncentrationen, kan give forskellige resultater.
Array CGH, celleanalyse, cellulær billeddannelse, fluorescens in situ-hybridisering, genekspressionsanalyse og genotypning, genotyping og genomisk profilering, in situ hybridisering (ISH), mikroarray-analyse
Order Info
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Mus DNA
Indhold og opbevaring Mus Cot-1 DNA™ leveres med 1 mg/ml i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM EDTA. Opbevares ved -20 °C.
Reagenstype Cot-1 DNA
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Arter Mus
Produktlinje Cot-1 DNA
Til brug med (applikation) Bloker ikke-specifik hybridisering
Mængde 500μ g
Form Væske