Få mere at vide
Invitrogen™ TaqDNA-polymerase PCR-buffer (10X)
Artikelnummer. 10043092
Skift visning
Mængde:
2 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10043092 2 x 1 mL Pakke med 2
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10043092 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18067017
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
TaqDNA Polymerase PCR Buffer er en 10X buffer [200 mM Tris HCl (pH 8,4), 500 mM KCl] leveret med 1 mL 50 mM MgCl2 .
TaqDNA Polymerase PCR Buffer er en 10X buffer, der leveres med 1 ml 50 mM MgCl2 . Det følger med PlatinumTaq ,Taq og SuperScript First-Strand Synthesis System til RT-PCR. Denne buffer inkluderer 200 mM Tris HCI (pH 8,4) og 500 mM KCI. Den er tilgængelig her for at supplere kits, hvor der kan være behov for yderligere buffer baseret på protokolvariationer.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DNA-polymerase PCR-buffer
Koncentration 10X
Til brug med (applikation) Standard PCR
Mængde 2 x 1 mL
Inkluderer • 10X Taq DNA-polymerase PCR-buffer, 2 x 1 ml
• 50 mM MgCl2, 1 ml
Opbevar ved -20 °C.
Garanteret stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt.