Få mere at vide
Invitrogen™ TaqDNA-polymerase, naturligt
Artikelnummer. 10174512
Skift visning
Mængde:
100 enheder
3 x 500 enheder
500 enheder
5000 enheder
Pakningsstørrelse:
500 enheder
Hver
Pakke med 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10174512 500 enheder 500 enheder
10388482 100 enheder Hver
11538906 3 x 500 enheder Pakke med 3
10093102 5000 enheder Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10174512 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18038042
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Contains: 20μL Taq DNA Polymerase (5U/μL); 1.25mL 10X PCR buffer (without magnesium); 1mL Magnesium Chloride (50mM)
TaqDNA-polymerase er et termostabilt enzym, der syntetiserer DNA fra enkeltstrengede skabeloner i nærvær af dNTP'er og en primer.
TaqDNA-polymerase, naturligt, er et termostabilt enzym, der syntetiserer DNA fra enkeltstrengede skabeloner i nærværelse af dNTP'er og en primer. Dette native enzym er oprenset fra Thermus aquaticus YT1 og består af et enkelt polypeptid med en molekylvægt på 94 kDa. Det har en 5' til 3' DNA polymerase aktivitet og en 5' til 3' exonuklease aktivitet.
Funktioner
  • Et valg af rekombinant eller nativt enzym
  • Amplifikation af PCR-produkter op til 5 kb i størrelse
  • Enzyme er licenseret og kvalificeret til PCR
Applikationer
  • Amplificering af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmidskabeloner
  • RT-PCR
  • Sekventering af ssDNA
  • Cyklus sekvensering
Bemærk
  • En enhed afTaq DNA-polymerase er den mængde enzym, der kræves for at inkorporere 10 nmol deoxyribonukleotid i DNA på 30 minutter. ved 74 °C.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring •TaqDNA-polymerase (5 U/μ L), 100μ L
• 10X PCR-buffer (uden magnesium), 2,5 ml
• 50 mM MgCl 2 , 1 mL Opbevares ved -20 C i en ikke
-frostfri °fryser.
Holdbar i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Format Enkeltstående enzym
GC-Rich PCR-ydelse Lav
PCR metode qPCR, Standard PCR
Polymerase Taq DNA Polymerase
Reaktionshastighed Standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype DNA-polymerase
Mængde 500 enheder
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 500 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA