Få mere at vide
Invitrogen™ TaqDNA-polymerase, naturligt
Beskrivelse
Indeholder
Contains: 20μL Taq DNA Polymerase (5U/μL); 1.25mL 10X PCR buffer (without magnesium); 1mL Magnesium Chloride (50mM)
TaqDNA-polymerase, naturligt, er et termostabilt enzym, der syntetiserer DNA fra enkeltstrengede skabeloner i nærværelse af dNTP'er og en primer. Dette native enzym er oprenset fra Thermus aquaticus YT1 og består af et enkelt polypeptid med en molekylvægt på 94 kDa. Det har en 5' til 3' DNA polymerase aktivitet og en 5' til 3' exonuklease aktivitet.
Funktioner
- Et valg af rekombinant eller nativt enzym
- Amplifikation af PCR-produkter op til 5 kb i størrelse
- Enzyme er licenseret og kvalificeret til PCR
Applikationer
- Amplificering af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmidskabeloner
- RT-PCR
- Sekventering af ssDNA
- Cyklus sekvensering
Bemærk
- En enhed afTaq DNA-polymerase er den mængde enzym, der kræves for at inkorporere 10 nmol deoxyribonukleotid i DNA på 30 minutter. ved 74 °C.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5 U/μl |
| Indhold og opbevaring | •TaqDNA-polymerase (5 U/μ L), 1000μ L • 10X PCR-buffer (uden magnesium), 20 ml • 50 mM MgCl 2 , 10 mL Opbevares ved -20 C i en ikke -frostfri °fryser. Holdbar i 6 måneder ved korrekt opbevaring. |
| Format | Enkeltstående enzym |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Taq DNA Polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Exonuklease aktivitet | 5' - 3' |
| Produkttype | DNA-polymerase |
| Mængde | 5000 enheder |
| Vis mere |