Få mere at vide
Gibco™ Mimic™ Sf9 Insektceller
Description
Efterlignende Sf9-insektceller er et derivat af Sf9-insektcellelinjen. Typisk er insektceller ikke i stand til at behandle N-glycaner i det omfang, pattedyrsceller gør. Dette kan påvirke proteinstruktur, funktion, antigenicitet og enzymatisk aktivitet. Tilsætningen af pattedyrs glycosyltransferaser til Mimic™ Sf9 Insect Cells muliggør produktion af biantennære, terminalt sialyerede N-glycaner fra insektceller. Cellerne kan bruges til at producere mere pattedyrlignende proteiner i både baculovirus og stabile insektekspressionssystemer.
1 ml Mimic Sf9-insektceller leveres frosset i 60 % komplet TNM-FH, 30 % FBS, 10 % DMSO i en koncentration på 107 celler/ml.
Bioproduktion, cellekultur, insektcellekultur, insektekspression, insektekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Sf9 og Sf21 cellekultur, viral vaccineproduktion
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares i flydende nitrogen. |
| Cellelinje | Sf9 |
| Celletype | Insektceller |
| Arter | S. frugiperda |
| Produktlinje | Mimic |
| Produkttype | Insektceller |
| Mængde | 1 ml |