Få mere at vide
Invitrogen™ MAX Efficiency™ Stbl2™ Kompetente celler
Artikelnummer. 10799374
Skift visning
Mængde:
5 x 200μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10799374 5 x 200μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10799374 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10268019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2855.00 DKK
    2683.65 DKK / 1000µL
    Spare 171.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
MAX Efficiency Stbl2 Kompetente celler: 5 hætteglas, 200 μL hver (i alt 1 ml), pUC19 DNA (0,01 μg/mL): 1 hætteglas, 100 μL, SOC Medium: 1 flaske, 6 ml
MAX Efficiency Stbl2 Kompetente celler er højeffektive kemisk kompetente celler, der er specielt designet til kloning af ustabile inserts.
MAX Efficiency Stbl2 Kompetente celler er højeffektive kemisk kompetente celler, der er specielt designet til kloning af ustabile inserts. Ud over rec A1 tillader et unikt sæt genetiske markører stabil kloning af direkte gentagelser og retrovirale sekvenser og tandem array gener. De Stbl2 stammen blev anvendt til den stabile formering af et plasmid indeholdende ca. 100 direkte gentagelser på 32 bp, ligesom klonen af infektiøs simian immundefekt virus (SIV) kan opretholdes i fuld længde. Denne stamme er også blevet påvist stabilt at formere plantevirussekvenser såsom kartoffelvirus Y (PVY).
MAX Efficiency Stbl2 Kompetente celler er et derivat af JM109/J5-stammen. Kompetente celler fremstilles ved en patenteret modifikation af Hanahans procedure. mcr A-mutationen og mcr BC -hsd RMS- mrr- deletionen muliggør kloning af methylerede genomiske sekvenser.
MAX Efficiency Stbl2 Kompetente celler tilbyder:
• >1 x 109 transformanter/μ g plasmid-DNA til kloning af sjældne sekvenser
• Elimination af mcr BC- hsd RMS- mrr og mutation af mcr A, der muliggør kloning af methylerede genomiske sekvenser
• En unik genotype, der stabiliserer direkte gentagelser og retrovirale sekvenser såsom SIV og HIV
• Meget øget plasmidudbytte og kvalitet på grund af ende -A1-mutation
•rec A1 for reduceret forekomst af uspecifik rekombination i klonet
DNA Genotype
F -mcr AΔ ( mcr BC- hsd RMS- mrr ) rec A1 end A1 longgyr A96 thisup E44 rel A1λ -Δ ( lac-proAB )
Bemærk: For optimal ydeevne, udtryk i SOC Medium og inkubation på antibiotikaplader ved 30 C °anbefales.
Find den belastning og det format, der passer til dine behov
• En række forskellige Stbl-stammer er tilgængelige med forskellig genetisk baggrund eller egnet til elektroporation.
• De Stbl3 stamme er tilgængelig i MultiShot format til applikationer med høj kapacitet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja ( mcrB, mrr )
Transformationseffektivitetsniveau Høj effektivitet (>1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring • MAX Efficiency Stbl2 Kompetente celler (5 x 200μ L); butik kl– °80
•C pUC19 DNA (100μ L ved 0,01μ g/ml); butik kl– °20
• C SOC medium (6 ml); opbevares ved 4 °C eller stuetemperatur
Antibiotikaresistens bakteriel Nej
Kloning af ustabilt DNA Ja (recA1)
Blå/hvid screening Nej
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Plasmid Kan bruges til plasmider> 20 kb
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje MAX Efficiency
Mængde 5 x 200μ L