Få mere at vide
Invitrogen™ En Shot™ MAX Efficiency™ DH10B T1 fag-resistente celler Artikelnummer.: 10153852
Invitrogen™ En Shot™ MAX Efficiency™ DH10B T1 fag-resistente celler
Artikelnummer. 10153852
21 x 50μ L, Hver
Mængde:
21 x 50μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10153852
Brand: Invitrogen™ 12331013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et skud MAX Efficiency DH10B T1 fag-resistente E. coli har alle fordelene ved DH10B genotype, med tilføjelsen af ton A (også kendt som fhuA ) genotypen for resistens mod T1- og T5-faginfektion.
Et skud MAX Efficiency DH10B T1 fag-resistente E. coli har alle fordelene ved DH10B genotype, med tilføjelsen af ton A (også kendt som fhuA ) genotypen for resistens mod T1- og T5-faginfektion. Inkluderingen af ton A-genotypen giver ekstra sikkerhed for at beskytte værdifulde kloner og biblioteker. MAX Efficiency DH10B T1-celler kan opnå høj transformationseffektivitet af> 1 x 109 cfu/μ g supercoiled plasmid, hvilket gør dem ideelle til at generere cDNA eller genomiske biblioteker, transformere store plasmider (> 150 kb i størrelse), og til situationer, hvor DNA er begrænsende.
MAX Efficiency DH10B T1-fag-resistente celler bærer mutationer i det methyleringsafhængige restriktionssystem ( mcr A, mcr BC og mrr ), hvilket muliggør konstruktion af genomiske biblioteker af både prokaryot og eukaryotisk genomisk DNA, såvel som effektiv plasmidredning fra eukaryote genomer. Denne stamme har også genotypen lac Z ΔM15, hvilket giver mulighed for blå-hvid screening på plader, der indeholder enten X-Gal eller Bluo-Gal. Endelig gør ende -A1-mutationen DH10B-T1R-celler til en fremragende vehikel til amplifikation af plasmid-DNA til efterfølgende ekstraktion og oprensning.
MAX Efficiency DH10B T1 fag-resistente celler tilbyder:
• Transformationseffektiviteter af> 1 x 10 9 cfu/μ g
ton A ( fhuA ) genotype for at bibringe resistens mod T1- og T5-fag
lac ΔZ M15 markør, der giverα -supplering afβ -galactosidase gen, der muliggør blå/hvid screening på agarplader indeholdende X-Gal eller Bluo-Gal
mcr En genotypisk markør og mcr BC, mrr deletionen, der muliggør kloning af DNA, der indeholder methylcytosin og methyladenin
ende A1-mutation, der muliggør øget plasmidudbytte og -mængde.
Praktisk og effektivt format
DH10B-T1R E. coli leveres i det praktiske enkeltreaktions One Shot-format. Hvert rør indeholder nok celler til én transformation, så der er ingen effektivitets-zapping, fryse-tø-cyklusser eller penge spildt på ubrugte celler.
Genotype
F mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)Φ 80 lac Z ΔM15Δlac X74 rec A1 end A1 ara D139Δ ( ara , leu )7697 gal U gal Kλ - rps L nup G ton A
Find den belastning og det format, der passer til dine behov
• Vi tilbyder andre DH-stammer i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater for at opfylde dine specifikke behov.
• DH10B-T1R stammen er tilgængelig i Multishot-format til højkapacitetsapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja (mcrA)
Transformationseffektivitetsniveau Høj effektivitet (>1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring •Et skud MAX Efficiency DH10B T1 fag-resistente celler (21 x 50μ L)
Opbevar kompetente celler kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C.
• SOC Medium (6 ml)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
.
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (streptomycin)
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Plasmid Plasmid med høj kopieringsgrad
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje One Shot™
Mængde 21 x 50μ L
Vis mere Vis mindre
Manuals
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ En Shot™ MAX Efficiency™ DH10B T1 fag-resistente celler >