Få mere at vide
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH5 αF'IQ kompetente celler
Artikelnummer. 11593117
Skift visning
Mængde:
5 x 200μ L
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11593117 5 x 200μ L 1ml
1 options
Artikelnummer. 11593117 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18288019
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
3mL plæneceller og et hætteglas med monomer M13mp19 RF DNA som kontrol
MAX Efficiency DHα5 F'IQ Competent Cells er kemisk kompetente celler med høj transformationseffektivitet fremstillet ved en patenteret modifikation af Hanahans procedure. Denne stamme er et derivat af DH5α stamme og deler de samme fordele.
MAX Efficiency DHα5 ´F IQ Competent Cells er kemisk kompetente celler med høj transformationseffektivitet fremstillet ved en patenteret modifikation af Hanahans procedure. Denne stamme er et derivat af DH5α stamme og deler de samme fordele. DH5 αF ´IQ-stammen indeholder en F´ episom og er vært for M13mp kloningsvektorer. Det understøtter også kloningsplasmider med et f1-lignende replikationsstartsted (fagmider) eller vektor, der bruger ekspression fra lac- promotoren. DHα5 ´F IQ-celler kan give> 1 x 10 8 plakdannende enheder/μ g M13mp19 RF med ikke-mættende mængder (5 pg) DNA.
MAX Efficiency DH5 αF ´IQ-kompetente celler har genotypen lac Z ΔM15, hvilket tillader blå-hvid screening på plader, der indeholder enten X-Gal eller Bluo-Gal. De bærer også rec A1-mutationen, som hjælper med at reducere rekombinationshastigheden, mens de formerer plasmid-DNA og ende- A1-mutationen, der øger plasmid-DNA-udbyttet og -mængden.
MAX Efficiency DH5 αF ´IQ Competent Cells tilbyder:
• >3 x 10 8 transformanter/μ g effektivitet
•> 1x 10 8 plakdannende enheder/μ g M13mp19 RF
• Stabil F´ episom, der eliminerer behovet for vækst på minimale medier
lac Z ΔM15 markør, der giverα -supplering afβ -galactosidase gen, der muliggør blå/hvid screening på agarplader indeholdende X-Gal eller Bluo-Gal
• Plasmid DNA vedligeholdelse med minimum rekombinationshændelser på grund af rec A1 mutation
ende A1 mutation, der muliggør øget plasmidudbytte og mængde
Bemærk: DHα5 F'IQ-plæneceller leveres for at tillade plakdannelse, og et hætteglas med monomer M13mp18 RF-DNA leveres som kontrol.
Genotype F
φ 80 lac Z M15ΔΔ ( lac ZYA- arg F)U169 rec A1 end A1 hsd R17 (r K , m –K +) pho A sup E44λthi 1 gyr A96 rel A1/F′ [ pro AB+ lac IqZ M15 Δzzf :: Tn 5(KmR)]
Find den belastning og det format, der passer til dine behov
• De DH5α stamme og dens derivater er tilgængelige med en række forskellige transformationseffektiviteter og i både elektrokompetente og kemisk kompetente formater.
• DH5α -T1 R kompetente celler er tilgængelige i MultiShot format til applikationer med høj kapacitet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Ja
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Nej
Transformationseffektivitetsniveau Medie-effektivitet (1 x 108 til 1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring • MAX Efficiency DH5 αF'IQ kompetente celler (5 x 200μ L)
• F'IQ Lawn Cell Assy (2 x 1,5 ml)
• M13mp18 RF DNA (1 hætteglas)
Opbevar kl– 80 °C.
•SOC Medium (2 x 6 ml)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (Kanamycin)
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Promotor Laclq
Format Rør
Produktlinje MAX Efficiency
Mængde 5 x 200μ L