Få mere at vide
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH5α Kompetente celler
Artikelnummer. 11563117
Skift visning
Mængde:
5 x 200μ L
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11563117 5 x 200μ L 1ml
1 options
Artikelnummer. 11563117 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18258012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2350.00 DKK
    2185.65 DKK / 1ml
    Spare 164.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Maksimal effektivitet DH5α Kompetente celler: 5 hætteglas, μ200 L hver (i alt 1 ml), pUC19 DNA (μ0,01 g/mL): 1 μhætteglas, 100 L, SOC medium: 2 flasker, 6 ml hver
MAX Efficiency™ DH5α Kompetente celler er en velkendt, alsidig stamme, der bruges i mange daglige kloningsapplikationer. Fremstillet ved en proprietær modifikation af Hanahan-metoden er disse celler velegnede til højeffektive transformationer i applikationer, hvor der anvendes en lav mængde DNA eller til at konstruere biblioteker ved hjælp af plasmid-afledte vektorer.
MAX Efficiency™ DH5α Kompetente celler er en velkendt, alsidig stamme, der bruges i mange daglige kloningsapplikationer. Fremstillet ved en proprietær modifikation af Hanahan-metoden er disse celler velegnede til højeffektive transformationer i applikationer, hvor der anvendes en lav mængde DNA eller til at konstruere biblioteker ved hjælp af plasmid-afledte vektorer. Ud over at understøtte blå/hvid screening, rec A1 og end A1 mutationer i DH5α celler øger insert-stabiliteten og forbedrer kvaliteten af plasmid-DNA fremstillet fra minipreps.
Fordele ved MAX Efficiency DH5α Kompetente celler:
• Alsidig stamme til daglige kloningsapplikationer
• Plasmidpræparater af høj kvalitet
• Nyttigt til generering af plasmidbiblioteker
DH5αKompetentecellertilhøjtransformationseffektivitet
​Φ 80 lac Z M15 Δmarkør giverα -supplering afβ -galactosidasegen fra pUC eller lignende vektorer og kan anvendes til blå/hvid screening af kolonier på bakterieplader indeholdende Bluo-gal eller X-gal. DH5α celler er i stand til at blive transformeret effektivt med store plasmider og kan også tjene som vært for M13mp-kloningsvektorerne, hvis en græsplæne med DH5 F IQ (αkat. ′nr. 18288019) (eller lignende) er tilvejebragt for at tillade plakdannelse.
Funktioner af MAX Efficiency DH5α Kompetente celler inkluderer:
• Transformationseffektivitet af> 1 x 109 transformanter/μ g plasmid DNA
• Højt plasmidudbytte fra DH5α ( ende A1) E. coli- stamme
• Blå/hvid screening egnet ( lac Z M15)Δ
• Større skærstabilitet ( rec A1)
Genotype:
F-Φ 80 lac Z M15ΔΔ ( lac ZYA- arg F) U169 rec A1 end A1 hsd R17 (rk-, mk+) pho A sup E44λ - thi -1 gyr A96 rel A1
Find den belastning og det format, der passer til dit behov
• DH5α stamme og dens derivater tilgængelige i med en række forskellige transformationseffektiviteter og i både elektrokompetente og kemisk kompetente formater.
• ElectroMAX™ DH5α -E kompetente celler (kat. nr. 11319019) er konstrueret til elektroporering for at opnå høj transformationseffektivitet af> 1 x 10 10 .
• DH5α T1R kompetente celler er tilgængelige i MultiShot format til applikationer med høj kapacitet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Nej
Transformationseffektivitetsniveau Høj effektivitet (>1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring •Maksimal effektivitet DH5α Kompetente celler (5 x 200μ L)
Opbevar kompetente celler kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (100μ L ved 0,01μ g/ml)
Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 6 ml)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Nej
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje MAX Efficiency
Mængde 5 x 200μ L