Få mere at vide
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH10B Kompetente celler
Artikelnummer. 10593423
Skift visning
Mængde:
5 x 200μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10593423 5 x 200μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10593423 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18297010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1778.00 DKK
    1333.65 DKK / 1000µL
    Spare 444.35 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
MAX Efficiency DH10B Kompetente celler: 5 hætteglas, μ200 l hver (i alt 1 ml), pUC19-DNA (μ0,01 g/mL): 1 μhætteglas, 100 l, SOC-medium: 2 flasker, 6 ml hver
MAX Efficiency DH10B Kompetente celler er højeffektive E. coli egnede til en række molekylærbiologiske anvendelser. Denne stamme er en af de mest almindeligt anvendte stammer til hverdagsbrug på grund af vigtige stammeegenskaber såsom høj transformationseffektivitet.
MAX Efficiency DH10B Kompetente celler er højeffektive E. coli egnede til en række molekylærbiologiske anvendelser. Denne stamme er en af de mest almindeligt anvendte stammer til daglige anvendelser på grund af vigtige stammeegenskaber såsom høj transformationseffektivitet, hvilket gør dem ideelle til at generere plasmidbiblioteker, en evne til at optage og vedligeholde store plasmider (set med plasmider på 150 kb i størrelse) og mangel på methyleringsafhængige restriktionssystemer.
Fordele ved MAX Efficiency DH10B Kompetente celler
• Evne til at opretholde store DNA-plasmider
• Modstandsdygtig over for virkningerne af ligase og ligasebuffer og tolerant over for små mængder ufortyndede ligeringsreaktioner
• Velegnet til konstruktion af cDNA eller genomiske DNA-biblioteker ved hjælp af plasmid-afledte
vektorer Universal stamme tilhverdagsbrug
Tilstedeværelsen af mcrA genotypisk markør og deletionen af mcrBC og mrr gør denne stamme velegnet til kloning af DNA, der indeholder methylcytosin og methyladenin. Derfor kan genomisk DNA, både prokaryot og eukaryotisk, klones effektivt ind DH10B .
Alsidig DH10B genotype træk
•lac Z∆M15 til blå/hvid screening af rekombinante kloner
• Elimination af mcr A, mcr BC, mrr og hsdRMS restriktionssystemer for at tillade konstruktion af mere repræsentative genomiske biblioteker
• endA1-mutation for at øge plasmidudbyttet og mængden
Genotype F
–mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z MΔ15Δlac X74 rec A1 end A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal Kλ–rps L(StrR) nup G
Find den belastning og det format, der passer til dit behov
• DH10B Celler er tilgængelige i både elektrokompetente og kemisk kompetente formater.
• MegaX DH10B T1 RElectrocomp Celler (kat. nr. C640003) har den højeste transformationseffektivitet (> 3 x 10 10 cfu/μ g plasmid DNA).
• Multishot-formater er tilgængelige til applikationer med høj kapacitet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja (mcrA)
Transformationseffektivitetsniveau Høj effektivitet (>1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring • MAX Efficiency DH10B Kompetente celler (5 x 200μ L)
Opbevar kompetente celler kl– 70 °C
• pUC19 DNA (100μ L ved 0,01μ g/ml)
Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 6 ml)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (streptomycin)
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje MAX Efficiency
Mængde 5 x 200μ L