Få mere at vide
Invitrogen™ MaV203-kompetente gærceller, subkloningsskala
Artikelnummer. 11598646
Skift visning
Mængde:
4 x 0,1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11598646 4 x 0,1 ml Pakke med 4
1 options
Product Code. 11598646 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 11445012
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Designet til brug med ProQuest™ To-hybrid system
  • S. cerevisiae stamme MaV203 indeholder deletioner i endogene GAL4- og GAL80- gener til brug med GAL 4-baserede to-hybridsystemer
  • Har leu2 og trp1 mutationer til selektion af ProQuest agn og bytte vektorer
  • MaV203 indeholder tre GAL4 -inducerbare reportergener, der giver fire fænotyper, for lettere identifikation af ægte interaktorer
  • Transformation (μ250 L celler) effektivitet giver> 1 x 106 kolonier
  • Kontrol DNA pMAB12 for at bekræfte transformationseffektivitet og fremstilling af selektionsmedier
  • Prækvalificeret PEG/lithiumacetat for at maksimere antallet af transformanter
  • Kompetente celler formateret med bærer-DNA allerede inkluderet.
  • Mangler F' episom
  • Kemisk kompetent
Ikke høj gennemløbskompatibel (manuel)
Proteinekspression, protein-protein-interaktioner, proteiner, ekspression, isolering og analyse, S. cerevisiae-ekspressionssystemer, gærekspression, gær-to-hybrid
Order Info
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Rør
Produkttype Gærceller
Indhold og opbevaring Opbevares i en ultrakold fryser (-68 til -85 °C).
Bakterie- eller gærstamme MaV203
Blå/hvid screening Nej
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Forbedrer plasmidkvaliteten Nej
Arter S. cerevisiae
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 4 x 0,1 ml
Produktlinje ProQuest