Få mere at vide
Invitrogen™ MaV203 kompetente gærceller, biblioteksskala
Artikelnummer. 11568646
Mængde:
2 x 0,55 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11568646
Brand: Invitrogen™ 11281011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til brug med ProQuest™ To-hybrid system
  • S. cerevisiae stamme MaV203 indeholder deletioner i endogene GAL4- og GAL80- gener til brug med GAL 4-baserede to-hybridsystemer
  • Stamme har også leu2- og trpl -mutationer til selektion af ProQuest agn og bytte vektorer
  • MaV203 indeholder tre GAL4 -inducerbare reportergener, der giver fire fænotyper, for lettere identifikation af ægte interaktorer
  • Transformation (μ250 L celler) effektivitet giver> 1 x 106 kolonier
  • Kontrol DNA pMAB12 for at bekræfte transformationseffektivitet og fremstilling af selektionsmedier
  • Prækvalificeret PEG/lithiumacetat for at maksimere antallet af transformanter
  • Kompetente celler formateret med bærer-DNA allerede inkluderet.
  • Ikke T1-fag-resistent
  • Mangler F' episom
  • Kemisk kompetent
Ikke høj gennemløbskompatibel (manuel)
Protein-protein-interaktioner, proteiner, ekspression, isolering og analyse, gær-to-hybrid
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Rør
Produkttype Gærceller
Indhold og opbevaring Opbevares i en ultrakold fryser (-68 til -85 °C).
Bakterie- eller gærstamme MaV203
Blå/hvid screening Nej
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Forbedrer plasmidkvaliteten Nej
Arter S. cerevisiae
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 2 x 0,55 ml