Få mere at vide
Invitrogen™ 24-brønds magnetisk separator
Artikelnummer. 10309022
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10309022
Brand: Invitrogen™ CS15024
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
En magnetisk separator
Indeholder seks neodymmagneter, der er justeret med brøndene i en 24-brønds plade til effektiv behandling af DNA bundet til magnetiske perler.
  • Indeholder seks neodymmagneter, der er justeret med brøndene i en 24-brønds plade til effektiv behandling af DNA bundet til magnetiske perler
  • GeneCatcher teknologi er en ny magnetisk perle-baseret metode, der pålideligt og effektivt renser DNA uden nogen centrifugeringstrin
  • GeneCatcher gDNA Blood Kits letter effektiv og pålidelig ekstraktion af genomisk DNA (gDNA) fra prøver af humant blod, selv når prøverne er blevet arkiveret, dårligt opbevaret eller indsamlet i nærvær af antikoagulanter såsom EDTA, heparin eller citrat
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder en magnetisk separator, som kan opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) MagnaRack™ Magnetisk separator, Magna-Sep™ Magnetisk partikelseparator
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje MagnaRack
Mængde 1 stk.
Type Magnetisk separator