Få mere at vide
Invitrogen™ En Shot™ Mach1™ T1 fag-resistent kemisk kompetent E. coli
Artikelnummer. 10512673
Skift visning
Mængde:
21 x 50 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10512673 21 x 50 μl Hver
1 options
Artikelnummer. 10512673 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C862003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3680.00 DKK
    3422.65 DKK / 1050µL
    Spare 257.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Et skud Mach1 T1 fag-resistente kemisk kompetente E. coli er de hurtigst voksende kemisk kompetente celler med en fordoblingstid på cirka 50 minutter.
Et skud Mach1 T1 fag-resistente kemisk kompetente E. coli er de hurtigst voksende kemisk kompetente celler med en fordoblingstid på cirka 50 minutter. Mach1 T1 R -kolonier er tydeligt synlige inden for otte timer efter udpladning af transformationsblandingen (ampicillinudvælgelse), hvilket gør det muligt for dig at udplade og plukke kolonier samme dag. Plasmid-DNA kan fremstilles fire timer efter inokulering af en enkelt, natten over dyrket koloni i det valgte selektive medium (med ethvert antibiotikum). Mach1 T1 R Kemisk kompetente E. coli -celler kan opnå transformationseffektivitet af> 1 x 10 9 cfu/μ g plasmid DNA.
De Mach1 T1 R- stamme er afledt af en ikke-K-12, vildtype W E. coli -stamme (ATCC #9637), der var blevet udvalgt på grund ’af dens væksthastighed og genetisk manipuleret til at have de mest nyttige kloningsstammefunktioner. Stammen blev konstrueret til at bære ton A (også kendt som fhu A) mutation, der bibringer resistens mod T1 og T5 faginfektion. Den ton A-genotype giver ekstra sikkerhed til værdifulde kloner og biblioteker. De Mach1 T1 R- stammen har lac Z MΔ15 genotypen, hvilket tillader blå-hvid screening på plader, der indeholder enten X-Gal eller Bluo-Gal. Den bærer også rec A1398-mutationen, der hjælper med at reducere rekombinationshastigheden, mens den udbreder plasmid-DNA, ende- A1-mutationen, der øger plasmid-DNA-udbyttet og -mængden, og hsd R-restriktionssystemets deletion for at tillade genomisk DNA-kloning.
Et skud Mach1 T1 fag-resistent kemisk kompetent E. coli tilbud:
• Transformationseffektiviteter af> 1 x 10 9 cfu/μ g plasmid DNA
•ton A ( fhu A) genotype for at bibringe resistens mod T1- og T5-fag
•lac Z∆M15 til blå-hvid farvescreening af rekombinanter
•hsd R-mutation til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-applikationer
•rec A1398 mutation for reduceret forekomst af homolog rekombination i klonet DNA
•ende A1-mutation for øget plasmidudbytte og kvalitet
Nemt at bruge One Shot-format
Mach1 T1-fag-resistente kemisk kompetente E. coli -celler leveres i det praktiske enkeltreaktions One Shot-format. Enkeltrørs-engangsformatet tillader alle trin i transformationsprotokollen, op til plettering, at finde sted i samme rør, hvilket hjælper med at spare tid og forhindre kontaminering.
Genotype F
–φ 80 lac Z M15ΔΔlac X74 hsd R( rK , –mK +)Δrec A1398 end A1 ton A
Find den belastning og det format, du har brug for
• Vi tilbyder andre stammer i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater for at opfylde dine specifikke behov.
• Mach1 T1 R og andre stammer er tilgængelige i MultiShot formater til applikationer med høj kapacitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Nej
Transformationseffektivitetsniveau Høj effektivitet (>1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring •Et skud Mach1 T1R kemisk kompetent E. coli (21 x 50μ L); butik kl– °
•80 C pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L); butik kl– °20
• C SOC medium (6 ml); opbevares ved 4 °C eller stuetemperatur
Antibiotikaresistens bakteriel Nej
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Arter E. coli (vildtype W)
Format Rør
Produktlinje Et enkelt skud
Mængde 21 x 50 μl