Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell Mach1™ T1 fag-resistent kemisk kompetent E. coli
Beskrivelse
MultiShot StripWell Mach1 T1 R kemisk kompetente E. coli -celler er usædvanligt hurtigt voksende kloningskompetente celler pakket i et stativ, der indeholder 12 strimler af 8 rør til øget produktivitet af bakterielle transformationer. Mach 1 T1 R- stammen er afledt af en ikke-K-12, vildtype W E. coli- stamme (ATCC #9637), der blev udvalgt for sin hurtige væksthastighed og genetisk manipuleret til at besidde de mest nyttige kloningsstammeegenskaber.
Alle vores T1 R- stammer har ton A (også kendt som fhu A) deletion i deres genotype, der giver resistens mod T1 og T5 fag. T1-bakteriofag spredes hurtigt og lyserer E. coli- værter, som almindeligvis anvendes til kloning og biblioteksopbygning. En resistent genotype giver ekstra sikkerhed for at beskytte værdifulde kloner og biblioteker. Dette er især vigtigt for genom- og sekventeringscentre, hvor T1-faginfektion ville være katastrofal.
Fremskynd kloningsworkflow ved hjælp af Mach1 T1 R- stamme
MultiShot StripWell Mach1 T1 R kompetente E. coli -celler er hurtigt voksende kemisk kompetente celler med en fordoblingstid på cirka 50 minutter, med andre populære stammer i gennemsnit 70 minutter. Mach1-T1R-kolonier er tydeligt synlige inden for 8 timer efter udpladning af transformationsblandingen (ampicillinudvælgelse), hvilket gør det muligt for dig at udplade og plukke kolonier samme dag. Du kan også fremstille plasmid-DNA 4 timer efter inokulering af en enkelt, natten over dyrket koloni i det valgte selektive medium (med ethvert antibiotikum). De Mach1 T1 R -stamme er nyttig til mange kloningsapplikationer og giver transformationseffektiviteter i MultiShot StripWell format af> 1 x 10 8 cfu/μ g med plasmid-DNA.
De Mach1 T1 R- stammen blev konstrueret til at bære ton A- mutationen, der bibringer resistens mod T1- og T5-faginfektion. Den ton A-genotype giver ekstra sikkerhed til værdifulde kloner og biblioteker. De Mach1 T1 R- stammen har lac Z MΔ15 genotypen, hvilket tillader blå-hvid screening på plader, der indeholder enten X-Gal eller Bluo-Gal. Den bærer også rec A1398-mutationen, der hjælper med at reducere rekombinationshastigheden, mens den udbreder plasmid-DNA, ende- A1-mutationen, der øger plasmid-DNA-udbyttet og -mængden, og hsd R-restriktionssystemets deletion for at tillade genomisk DNA-kloning.
MultiShot StripWell Mach1 T1 R Competent Cells tilbyder:
• Transformationseffektiviteter i StripWell-format af> 1 x 10 8 cfu/μ g plasmid DNA
•ton A ( fhu A) genotype for at bibringe resistens mod T1- og T5-fag
•lac Z∆M15 til blå-hvid farvescreening af rekombinanter
•hsd R-mutation til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-applikationer
•rec A1398 mutation for reduceret forekomst af homolog rekombination i klonet DNA
•ende A1 mutation for øget plasmidudbytte og kvalitet
MultiShot StripWell fleksibelt format
Hver StripWell med otte forbundne rør er designet med de samme enkeltrør, engangsfunktioner som vores One Shot-formatrør. Dette format gør det muligt for alle trin i transformationsprotokollen, op til plettering, at finde sted i det samme rør, hvilket sparer tid og reducerer risikoen for kontaminering. Efter tilsætning af DNA, MultiShot StripWell kompetente celler kan transformeres ved varmechok ved 42 C °ved hjælp af et vandbad, alle i samme rør.
StripWell-rørene kan skæres for at tillade transformationer i et enkelt rør, hvilket eliminerer spildte alikvoter af celler og undgår fryse-optøning, der kan resultere i reduceret transformationseffektivitet.
Fordele ved MultiShot StripWell-format inkluderer:
• Øget produktivitet —velegnet til eksperimenter med høj kapacitet
•Maksimal fleksibilitet —transformerer så få som 1 eller så mange som 96 rør fra StripWell-stativet
•Velkendt bekvemmelighed —tilføjer DNA direkte til celler, varmechok og restituer i samme rør
Genotype
F–φ 80 lac Z ΔM15Δlac X74 hsd R( rK , –mK +)Δrec A1398 ende A1 ton A
Find den belastning og det format, der passer til dine behov
• En række E. coli- stammer og formater af kemisk kompetente og elektrokompetente celler er tilgængelige for at imødekomme transformationsbehov.
• For high-throughput transformation vælg fra vores samling af MultiShot komp celler.
• Vi tilbyder bakterievækstmedier i forskellige formater.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemisk kompetente celler |
| Indeholder F' Episome | Nej |
| Forbedrer plasmidkvaliteten | Ja (endA1) |
| Kloning af methyleret DNA | Nej |
| Transformationseffektivitetsniveau | Høj effektivitet (>1 x 109 cfu/μg) |
| Indhold og opbevaring | • Mach1 T1 fag-resistent (T1R) kemisk kompetent E. coli (1 x 96-strimmelplade ved 50°Cμ L/brønd); butik kl–° • 80 C pUC19 DNA (1 x 50μ L ved 10 pg/μ L); butik kl– °20 • C SOC medium (2 x 15 ml); opbevares ved 4 °C eller stuetemperatur |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Nej |
| Kloning af ustabilt DNA | Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA |
| Blå/hvid screening | Ja (lacZ ΔM15) |
| High-throughput kompatibilitet | Høj |
| Vis mere |