Få mere at vide
Invitrogen™ M13 Frem (-20) Primer
Beskrivelse
Oligonukleotider, der supplerer en DNA-skabelon, er nødvendige for at prime DNA-syntesen til sekventeringsreaktioner. Vi tilbyder et bredt udvalg af Invitrogen enkeltstrengede primere, der kan bruges i enten enkelt- eller dobbeltstrenget sekventeringsprotokoller. Alle sekventeringsprimere er ikke-fosforylerede og leveres lyofiliserede.
M13 Forward (-20) Primer-funktioner inkluderer:
- Afsaltet og renset med gelfiltrering
- Analyseret for funktion i automatiserede sekventeringsreaktioner
- Leveret i mængder på 2 μg
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Rumtemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Primer |
| Indhold og opbevaring | •M13 Fremad (-20) Primer (2μ g) Opbevares i fryseren kl– 20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. |
| Primer Længde | 16-mer |
| Primer sekvens | 5 ́d[GTAAAACGACGGCCAG]3 ́ |
| Oprensningsmetode | Afsaltet, gelfiltreringsrenset |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Primer | M13 |
| Mængde | 2μ g |
| Til brug med (applikation) | Sekventering af reaktioner |
| Form | Lyofiliseret, frysetørret |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.