Få mere at vide
Invitrogen™ M-MLV omvendt Transcriptase Buffer
Artikelnummer. 10512703
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10512703 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 10512703 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18057018
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
1 ml M-MLV omvendt Transcriptase Buffer og 500 μL DTT (0,1 M)
M-MLV omvendt Transcriptase Buffer er til brug med Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase (M-MLV RT).
M-MLV Reverse Transcriptase Buffer er til brug med Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase (M-MLV RT).
5X buffersammensætning
  • 250 mM Tris-HCl (pH 8,3)
  • 375 mM KCl
  • 15 mM MgCl2
Inkluderet med
  • M-MLV Reverse Transcriptase
  • SuperScript Bagside Transcriptase
  • SuperScript II Bagside Transcriptase
  • SuperScript III Bagside Transcriptase
M-MLV Reverse Transcriptase Buffer indeholder IKKE actinomycin D, nukleotider eller dithiothreitol (DTT).
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5X
Til brug med (applikation) Revers transkription
Mængde 1 mL
Inkluderer
• M-MLV Reverse Transcriptase Buffer (1 ml)
• 0,1 M DTT (500 μl)
Opbevar ved –20 °C.
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.