Få mere at vide
Invitrogen™ M-MLV omvendt Transcriptase (200 U/μ L)
Artikelnummer. p-4926544
Antal reaktioner:
1.000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10338842
Brand: Invitrogen™ 28025013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
M-MLV omvendt Transcriptase er en rekombinant DNA-polymerase, der syntetiserer en komplementær DNA-streng fra enkeltstrenget RNA, DNA eller en RNA:DNA-hybrid.
M-MLV omvendt Transcriptase er en rekombinant DNA-polymerase, der syntetiserer en komplementær DNA-streng fra enkeltstrenget RNA, DNA eller en RNA:DNA-hybrid. Sammenlignet med AMV RT, Moloney Murine Leukæmi Virus Reverse Transcriptase (M-MLV RT) mangler DNA-endonukleaseaktivitet og har en lavere RNase H-aktivitet.
En enhed af M-MLV RT er mængden af enzym, der kræves for at inkorporere 1 nmol deoxyribonukleotid i syre-præcipiterbart materiale på 10 minutter ved 37 C under °anvendelse af poly(A) oligo(dT) 25 som template-primer.
Funktioner af M-MLV Reverse Transcriptase omfatte:
• Fremragende termostabilitet med optimal aktivitet ved 37 °C
•Kan bruges til at syntetisere førstestrengs cDNA op til 7 kb
• Flere anvendelser, herunder syntese af førstestrengs cDNA, primerforlængelse, sekventering af dsDNA, cDNA-biblioteker og RT-PCR-
kilde oprenset fra
E. coli, der udtrykker pol- genet af M-MLV på et plasmid
Ydeevne- og kvalitetstestning af SDS-PAGE-
renhed; endodeoxyribonuclease, exodeoxyribonuclease og ribonuclease assays; og udbytte og længde af cDNA-produkt
Enhedsreaktionsbetingelser 50 mM Tris-HCl (
pH 8,3), 40 mM KCl, 6 mM MgCl2 , 1 mM DTT, 0,5 mM [ 3H ]dTTP, 0,1 mM poly(A), 0,1 mM oligo 25 mg, mO, enzym oligo 25 mg, mO, BO, 25 mg, mL, enzym i 50μ L i 10 minutter ved 37 °C
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 200 U/μl
Indhold og opbevaring
•M-mLV RT, 200μ L (200 U/μ L)
• 5X First Strand Buffer, 1 mL
• DTT, 500μ L (100 mM)
Opbevar kl– 20 °C.
Format Enkeltstående enzym
Reaktionshastighed 50 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Mængde 40.000 enheder
Omvendt transkriptase M-MLV
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Våd is
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 7 kb
Udgangsmateriale RNA