Få mere at vide
Invitrogen™ M-MLV omvendt Transcriptase (200 U/μ L)
Artikelnummer. 10338842
Skift visning
Antal reaktioner:
1.000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10338842 200 reaktioner Hver
10247352 1.000 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10338842 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 28025013
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
M-MLV omvendt Transcriptase er en rekombinant DNA-polymerase, der syntetiserer en komplementær DNA-streng fra enkeltstrenget RNA, DNA eller en RNA:DNA-hybrid.
M-MLV omvendt Transcriptase er en rekombinant DNA-polymerase, der syntetiserer en komplementær DNA-streng fra enkeltstrenget RNA, DNA eller en RNA:DNA-hybrid. Sammenlignet med AMV RT, Moloney Murine Leukæmi Virus Reverse Transcriptase (M-MLV RT) mangler DNA-endonukleaseaktivitet og har en lavere RNase H-aktivitet.
En enhed af M-MLV RT er mængden af enzym, der kræves for at inkorporere 1 nmol deoxyribonukleotid i syre-præcipiterbart materiale på 10 minutter ved 37 C under °anvendelse af poly(A) oligo(dT) 25 som template-primer.
Funktioner af M-MLV Reverse Transcriptase omfatte:
• Fremragende termostabilitet med optimal aktivitet ved 37 °C
•Kan bruges til at syntetisere førstestrengs cDNA op til 7 kb
• Flere anvendelser, herunder syntese af førstestrengs cDNA, primerforlængelse, sekventering af dsDNA, cDNA-biblioteker og RT-PCR-
kilde oprenset fra
E. coli, der udtrykker pol- genet af M-MLV på et plasmid
Ydeevne- og kvalitetstestning af SDS-PAGE-
renhed; endodeoxyribonuclease, exodeoxyribonuclease og ribonuclease assays; og udbytte og længde af cDNA-produkt
Enhedsreaktionsbetingelser 50 mM Tris-HCl (
pH 8,3), 40 mM KCl, 6 mM MgCl2 , 1 mM DTT, 0,5 mM [ 3H ]dTTP, 0,1 mM poly(A), 0,1 mM oligo 25 mg, mO, enzym oligo 25 mg, mO, BO, 25 mg, mL, enzym i 50μ L i 10 minutter ved 37 °C
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 200 U/μl
Indhold og opbevaring
•M-mLV RT, 200μ L (200 U/μ L)
• 5X First Strand Buffer, 1 mL
• DTT, 500μ L (100 mM)
Opbevar kl– 20 °C.
Format Enkeltstående enzym
Reaktionshastighed 50 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Mængde 40.000 enheder
Omvendt transkriptase M-MLV
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Våd is
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 7 kb
Udgangsmateriale RNA