Få mere at vide
Invitrogen™ Luria Broth Base (Miller's LB Broth Base), pulver
Artikelnummer. p-4918428
Skift visning
Mængde:
500 g
2,5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11548866 500 g 500g
11558866 2,5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11548866 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12795027
Luria bouillon (LB) er et populært, rigt medium, der bruges til at dyrke bakterier og til at udføre coliphage plaque assays.
Luria bouillon (LB) er et populært, rigt medium, der bruges til at dyrke bakterier og til at udføre coliphage plaque assays. Den originale formulering udgivet i 1951 af Guiseppe Bertani for at studere dannelsen af fagplak og navngivet Lysogeny bouillon. Det er også kendt som Lennox bouillon og Luria-Bertani bouillon.
Udbredte LB-mediumformuleringer adskiller sig i saltkoncentration:
Miller: 10 g/L NaCl Lennox:
5 g/L NaCl
Luria: 0,5 g/L
NaCl Luria Bouillon Base (Millers formulering) anbefales til generel vedligeholdelse og vækst af E. coli , da det giver mulighed for hurtig celleudvidelse og understøtter høj celletæthed . I tilfælde, hvor saltfølsomme antibiotika anvendes til udvælgelse (f.eks Zeocin , tetracyclin eller chloramphenicol), vil Lennox-formuleringsmedium anbefales.
Luria Bouillon Baseformulering Formulering
pr. liter: 10 g SELECT Peptone 140, 5 g SELECT gærekstrakt og 10 g NaCl.
For at forberede 1 L Miller-LB-medie tilsættes 25 g pulver til 1 L destilleret vand og blandes ved vortex. Juster pH til 7,0 med 5 N NaOH og steriliser ved autoklavering i 25 minutter ved °121 C.
Find det medieformat, der passer til dine behov.
Vi tilbyder andre medieformuleringer, der er klar til brug, såsom LB Bouillon (Kat. Nr. 10855001), Terrific Broth (Kat. Nr. A1374301) eller SOC-genvindingsmedium (Kat. Nr. 15544034).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •500 g LB Dehydreret Mediepulver
Opbevares ved stuetemperatur.
Format Flaske
Medietype LB Broth Base (Miller's LB Broth Base)
Fremstillingsmetode Autoklavering
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Målorganismeklasse Coliforme bakterier
Mængde 500 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter Escherichia coli