Få mere at vide
Invitrogen™ Luria Broth Base (Miller's LB Broth Base), pulver
Beschreibung
Luria bouillon (LB) er et populært, rigt medium, der bruges til at dyrke bakterier og til at udføre coliphage plaque assays. Den originale formulering udgivet i 1951 af Guiseppe Bertani for at studere dannelsen af fagplak og navngivet Lysogeny bouillon. Det er også kendt som Lennox bouillon og Luria-Bertani bouillon.
Udbredte LB-mediumformuleringer adskiller sig i saltkoncentration:
Miller: 10 g/L NaCl Lennox:
5 g/L NaCl
Luria: 0,5 g/L
NaCl Luria Bouillon Base (Millers formulering) anbefales til generel vedligeholdelse og vækst af E. coli , da det giver mulighed for hurtig celleudvidelse og understøtter høj celletæthed . I tilfælde, hvor saltfølsomme antibiotika anvendes til udvælgelse (f.eks Zeocin , tetracyclin eller chloramphenicol), vil Lennox-formuleringsmedium anbefales.
Luria Bouillon Baseformulering Formulering
pr. liter: 10 g SELECT Peptone 140, 5 g SELECT gærekstrakt og 10 g NaCl.
For at forberede 1 L Miller-LB-medie tilsættes 25 g pulver til 1 L destilleret vand og blandes ved vortex. Juster pH til 7,0 med 5 N NaOH og steriliser ved autoklavering i 25 minutter ved °121 C.
Find det medieformat, der passer til dine behov.
Vi tilbyder andre medieformuleringer, der er klar til brug, såsom LB Bouillon (Kat. Nr. 10855001), Terrific Broth (Kat. Nr. A1374301) eller SOC-genvindingsmedium (Kat. Nr. 15544034).
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Indhold og opbevaring | •500 g LB Dehydreret Mediepulver Opbevares ved stuetemperatur. |
| Format | Flaske |
| Medietype | LB Broth Base (Miller's LB Broth Base) |
| Fremstillingsmetode | Autoklavering |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Målorganismeklasse | Coliforme bakterier |
| Mængde | 500 g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Arter | Escherichia coli |