Få mere at vide
Invitrogen™ Lav DNA-massestige
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10433602
Mængde:
23.5μ g
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
Opvarm ikke stigen før læsning.
Artikelnummer. 10433602
Brand: Invitrogen™ 10068013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opvarm ikke stigen før læsning.
Indeholder
Lav DNAmass™ Stige, 200 μL i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM EDTA
Velegnet til at estimere massen (mængden) af ukendte DNA-prøver ved ethidiumbromid-farvning
Invitrogen Low DNA Mass Ladder er designet til dimensionering og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA i området fra 100 bp til 2.000 bp. Low DNA Mass Ladder består af seks individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter.
Low DNA Mass Ladder er ideel til adskillelse på 1 –2% agarosegeler.
Højdepunkter i Low DNA Mass Ladder
Skarpe, klare —båndkromatografi rensede fragmenter for ensartede og pålidelige resultater
Praktisk —forsynet med 10X BlueJuice Gel Loading Buffer til sporing af prøve-DNA-migrering
Præcis —en nøjagtig mængde af DNA i hvert bånd
Produktanvendelse
Den dobbeltstrengede DNA-stige kan visualiseres på –1 2% agarosegeler efter ethidiumbromid eller SYBR Sikker farvning. Stigen er designet med DNA-bånd af stigende intensitet. En nøjagtig mængde DNA i hvert bånd tillader omtrentlig kvantificering af DNA-prøver.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •200 μL lav DNA-massestige
• 1 mL10X BlueJuice Gel Loading Buffer
Opbevares ved -20 °C.
Koncentration 0,1175μ g/μ L
Gel Type Agarose
Produkttype DNA-stige
Klar til at indlæse Nej
Prøveindlæsningsvolumen 1 mL
Størrelsesområde 100 til 2000 bp
Volumen (metrisk) 200μ l
Gel kompatibilitet Agarosegel
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Antal reaktioner 50 Ansøgninger
Mængde 23.5μ g
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på tøris
Teknologi Individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter