Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectin™ Transfektionsreagens
Mængde:
1 ml
4 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
4ml
Beskrivelse
Indeholder
Contains one vial (1mL) of Lipofectin Transfection Reagent.
- Til transfektion af DNA, RNA og oligonukleotider til pattedyrceller og DNA til planteprotoplaster
- Lipofectin reagens har også vist sig at fungere godt, i kombination med PLUS™ Reagens, til transfektion af HeLa-celler
- Lipofectin Transfektionsreagens er en 1:1 (vægt/vægt) liposomformulering af kationisk lipid N-[1-(2,3-dioleyloxy)propyl]-n,n,n-trimethylammoniumchlorid (DOTMA) og dioleoylphophotidylethanolamin (DOPE) i membranfiltreret vand
- Dyrefri oprindelse
Drug Discovery& Udvikling, genekspressionsanalyse& Genotyping, PCR& Realtids-PCR, PCR-baserede lægemiddelopdagelsesanalyser, realtids-PCR (qPCR), PCR-baseret genekspressionsprofilering i realtid, mål& Lead identifikation& Validering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Hver enhed indeholder et eller flere hætteglas (1 ml) reagens. Opbevares ved +4 °C. Lipofectin™ Transfektionsreagens er garanteret stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt. |
| Celletype | Etablerede cellelinjer, Primære celler, Svært at transficere celler |
| Format | 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber |
| Prøvetype | Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| Inkluderer | Fire hætteglas (1 ml hver) af Lipofectin Transfektionsreagens |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Produktlinje | Lipofectin |
| Produkttype | Transfektionsreagens |
| Vis mere |