Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfektionsreagens
Artikelnummer. p-4924039
Click to view available options
Mængde:
0,3 ml
1 ml
4 ml
Packungsgröße:
1ml
Pakke med 4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12363563
Marke: Invitrogen™ 18324010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Contains one vial of 1mL.
Lipofectamine™ Transfektionsreagens er en af vores førstegenerations, kationiske-lipid-transfektionsreagenser formuleret til transfektion af DNA til eukaryote celler.
Lipofectamine™ Transfektionsreagens er en af vores førstegenerations, kationiske-lipid-transfektionsreagenser formuleret til transfektion af DNA til eukaryote celler. Lipofectamine™ Transfection Reagent er et pålideligt, værdifuldt reagens med mange års citeret brug i tusindvis af publikationer og med mange cellelinjer.
Med Lipofectamine™ Transfektionsreagens, du får:
  • Et reagens, der har vist sig at fungere i applikationer med høj kapacitet
  • Et pålideligt reagens til etablering af stabile cellelinjer
  • Et reagens der fungerer godt sammen med PLUS™ reagens til højere proteinekspression
En gennemprøvet teknologi
Vores Lipofectamine™ -brand reagenser er blevet anerkendt som den mest citerede transfektionsreagensfamilie med titusindvis af citater siden lanceringen i 1993. Lipofectamine™ Transfektionsreagens er ingen undtagelse som et pålideligt reagens for en lang række cellelinjer. Når det bruges i kombination med PLUS™ Reagens, Lipofectamine™ Transfektionsreagens har vist sig at fungere godt med celler såsom BHK-21, NIH 3T3, COS-1, fibroblaster, keratinocytter, HT-29, MRC-5 og SK-BR3.
Et 'værdi'-alternativ til plasmid-DNA
Med sådan en arv følger en forpligtelse til at levere de bedste reagenser til alle videnskabsmænd og laboratorier, uanset deres finansieringskapacitet. Lipofectamine™ Transfektionsreagens er et værdialternativ til transfektion af plasmid-DNA til eukaryote celler med en forenklet protokol. For optimale resultater i en bredere række af plasmid-DNA-transfektionsbetingelser anbefaler vi Lipofectamine™ LTX Reagens på grund af dets optimale styrkebalance& lav cytotoksicitet. Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens anbefales, hvis du transficerer en bred vifte af cellelinjer eller ønsker at transficere RNA.
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Indhold og opbevaring Hver enhed indeholder et eller flere hætteglas med reagens. Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Oversigt Lipofectamine™ Transfection Reagent, 0.3mL, Liquid, Plasmid DNA Sample Type, Lipid-Based Transfection Technique, No Water Soluble, Used in RNAi, Transfection, Stable Under Normal Conditions, 2 to 8°C Storage Temperature
Celletype Primære celler, Svært at transficere celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Formulering Liquid
Til brug med (applikation) Transfektion
Inkluderer Each unit contains one or multiple vials of reagent
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje Lipofectamine
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 0,3 ml
Serum kompatibel Nej
Forsendelsestilstand Våd is
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt