Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfektionsreagens
Beskrivelse
Indeholder
Contains one vial of 1mL.
Lipofectamine™ Transfektionsreagens er en af vores førstegenerations, kationisk-lipid transfektionsreagenser, formuleret til transfektion af DNA til eukaryote celler. Lipofectamine™ Transfektionsreagens er et betroet, værdifuldt reagens med mange års citeret brug i tusindvis af publikationer og med mange cellelinjer.
Med Lipofectamine™ Transfektionsreagens får du:
- Et reagens, der er bevist at virke i højkapacitetsapplikationer
- Et pålideligt reagens til etablering af stabile cellelinjer
- Et reagens, der fungerer godt sammen med PLUS™ reagens for højere proteinudtryk
En gennemprøvet teknologi
Vores Lipofectamine-reagenser™ er blevet anerkendt som den mest citerede transfektionsreagensfamilie med titusindvis af citationer siden lanceringen i 1993. Lipofectamine™ Transfektionsreagens er ingen undtagelse som et betroet reagens for en bred vifte af cellelinjer. Når det bruges i kombination med PLUS™ reagens, Lipofectamine™ har transfektionsreagens vist sig at fungere godt med celler som BHK-21, NIH 3T3, COS-1, fibroblaster, keratinoctier, HT-29, MRC-5 og SK-BR3.
Et 'værdi'-alternativ til plasmid-DNA
Med en sådan arv følger en forpligtelse til at levere de bedste reagenser til alle forskere og laboratorier, uanset deres finansieringsmuligheder. Lipofectamine™ Transfektionsreagens er et værdifuldt alternativ til transfektion af plasmid-DNA til eukaryote celler med en forenklet protokol. For optimale resultater i et bredere spektrum af plasmid-DNA-transfektionsbetingelser anbefaler Lipofectamine™ LTX vi reagens på grund af dens optimale balance mellem potens & og lav cytotoksicitet. Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens anbefales, hvis du transfekterer et bredt udvalg af cellelinjer eller ønsker at transfektere RNA.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Hver enhed indeholder et eller flere hætteglas med reagens. Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Oversigt | Lipofectamine™ Transfection Reagent, 0.3mL, Liquid, Plasmid DNA Sample Type, Lipid-Based Transfection Technique, No Water Soluble, Used in RNAi, Transfection, Stable Under Normal Conditions, 2 to 8°C Storage Temperature |
| Celletype | Primære celler, Svært at transficere celler |
| Format | 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber |
| Prøvetype | Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Formulering | Liquid |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| Inkluderer | Each unit contains one or multiple vials of reagent |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Show More |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.