Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfektionsreagens
Artikelnummer. 10615013
Mængde:
0,3 ml
1 ml
4 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 4
Artikelnummer. 10615013
Brand: Invitrogen™ 18324020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Contains one vial of 1mL.
Lipofectamine™ Transfektionsreagens er en af vores førstegenerations, kationiske-lipid-transfektionsreagenser formuleret til transfektion af DNA til eukaryote celler.
Lipofectamine™ Transfektionsreagens er en af vores førstegenerations, kationiske-lipid-transfektionsreagenser formuleret til transfektion af DNA til eukaryote celler. Lipofectamine™ Transfection Reagent er et pålideligt, værdifuldt reagens med mange års citeret brug i tusindvis af publikationer og med mange cellelinjer.
Med Lipofectamine™ Transfektionsreagens, du får:
  • Et reagens, der har vist sig at fungere i applikationer med høj kapacitet
  • Et pålideligt reagens til etablering af stabile cellelinjer
  • Et reagens der fungerer godt sammen med PLUS™ reagens til højere proteinekspression
En gennemprøvet teknologi
Vores Lipofectamine™ -brand reagenser er blevet anerkendt som den mest citerede transfektionsreagensfamilie med titusindvis af citater siden lanceringen i 1993. Lipofectamine™ Transfektionsreagens er ingen undtagelse som et pålideligt reagens for en lang række cellelinjer. Når det bruges i kombination med PLUS™ Reagens, Lipofectamine™ Transfektionsreagens har vist sig at fungere godt med celler såsom BHK-21, NIH 3T3, COS-1, fibroblaster, keratinocytter, HT-29, MRC-5 og SK-BR3.
Et 'værdi'-alternativ til plasmid-DNA
Med sådan en arv følger en forpligtelse til at levere de bedste reagenser til alle videnskabsmænd og laboratorier, uanset deres finansieringskapacitet. Lipofectamine™ Transfektionsreagens er et værdialternativ til transfektion af plasmid-DNA til eukaryote celler med en forenklet protokol. For optimale resultater i en bredere række af plasmid-DNA-transfektionsbetingelser anbefaler vi Lipofectamine™ LTX Reagens på grund af dets optimale styrkebalance& lav cytotoksicitet. Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens anbefales, hvis du transficerer en bred vifte af cellelinjer eller ønsker at transficere RNA.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 4 hætteglas (1 mL hver) af Lipofectamine™ Transfektionsreagens. Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Celletype Etablerede cellelinjer, Primære celler, Svært at transficere celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje Lipofectamine
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 4 ml
Serum kompatibel Nej
Forsendelsestilstand Våd is