Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfektionsreagens
Beskrivelse
Indeholder
Contains one vial of 1mL.
Lipofectamine™ Transfektionsreagens er en af vores førstegenerations, kationiske-lipid-transfektionsreagenser formuleret til transfektion af DNA til eukaryote celler. Lipofectamine™ Transfection Reagent er et pålideligt, værdifuldt reagens med mange års citeret brug i tusindvis af publikationer og med mange cellelinjer.
Med Lipofectamine™ Transfektionsreagens, du får:
- Et reagens, der har vist sig at fungere i applikationer med høj kapacitet
- Et pålideligt reagens til etablering af stabile cellelinjer
- Et reagens der fungerer godt sammen med PLUS™ reagens til højere proteinekspression
En gennemprøvet teknologi
Vores Lipofectamine™ -brand reagenser er blevet anerkendt som den mest citerede transfektionsreagensfamilie med titusindvis af citater siden lanceringen i 1993. Lipofectamine™ Transfektionsreagens er ingen undtagelse som et pålideligt reagens for en lang række cellelinjer. Når det bruges i kombination med PLUS™ Reagens, Lipofectamine™ Transfektionsreagens har vist sig at fungere godt med celler såsom BHK-21, NIH 3T3, COS-1, fibroblaster, keratinocytter, HT-29, MRC-5 og SK-BR3.
Et 'værdi'-alternativ til plasmid-DNA
Med sådan en arv følger en forpligtelse til at levere de bedste reagenser til alle videnskabsmænd og laboratorier, uanset deres finansieringskapacitet. Lipofectamine™ Transfektionsreagens er et værdialternativ til transfektion af plasmid-DNA til eukaryote celler med en forenklet protokol. For optimale resultater i en bredere række af plasmid-DNA-transfektionsbetingelser anbefaler vi Lipofectamine™ LTX Reagens på grund af dets optimale styrkebalance& lav cytotoksicitet. Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens anbefales, hvis du transficerer en bred vifte af cellelinjer eller ønsker at transficere RNA.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Hver enhed indeholder et eller flere hætteglas med reagens. Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Celletype | Etablerede cellelinjer, Primære celler, Svært at transficere celler |
| Format | 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber |
| Prøvetype | Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Produktlinje | Lipofectamine |
| Produkttype | Transfektionsreagens |
| Mængde | 1 ml |
| Vis mere |