Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofektamin™ RNAiMAX-transfektionsreagens
Artikelnummer. p-4924036
Skift visning
Mængde:
0,1 ml
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
Pakningsstørrelse:
750µL
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10514953 0,75 ml 750µL
10601435 1,5 ml Hver
12333563 0,1 ml Hver
12323563 0,3 ml Hver
12343563 15 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10514953 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 13778075
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opnå effektiv RNAi-transfektion med Lipofectamine RNAiMAX transfektionsreagens på tværs af en bred vifte af celletyper. Dette lipidbaserede transfektionsreagens er optimeret til siRNA- og miRNA-transfektion og tilbyder høj leveringseffektivitet og lav cellulær toksicitet, hvilket muliggør effektiv gen-silencing.
Lipofectamine RNAiMAX-reagens er et førende transfektionsreagens designet specifikt til RNA-interferensapplikationer. Den leverer effektivt siRNA og miRNA til en bred vifte af celletyper, hvilket sikrer høj transfektionseffektivitet og effektiv gennedslagning. Den proprietære kationiske lipidformulering minimerer cytotoksicitet, hvilket gør den velegnet til følsomme celler og langtidsstudier. Lipofectamine RNAiMAX-reagensen er optimeret til ensartet ydeevne og giver forskere pålidelige resultater i gen-silencing-eksperimenter. Dens brugervenlighed og kompatibilitet med højkapacitetsscreening gør den til et uundværligt værktøj til grundforskning i biologi og funktionel genomik.
Egenskaber ved Lipofectamine RNAiMAX transfektionsreagens
  • Optimeret til RNAi—Specifikt formuleret til RNA-interferensapplikationer, der maksimerer siRNA- og miRNA-transfektion og gen-silencing.
  • Overlegen siRNA-transfektionseffektivitet—kræver lavere siRNA-koncentrationer for effektiv gennedslagning
  • miRNA-reagenskompatibel—giver overlegne transfektionseffektivitet for miRNA-mimikere og hæmmere
  • Minimal cytotoksicitet—, fleksibelt 10-dobbelt koncentrationsområde af siRNA-transfektionsreagensen med lav cellulær påvirkning
  • Bred celletypekompatibilitet—alsidig anvendelse i en bred vifte af cellelinjer, herunder svære at transfektere celler
  • Enkle og hurtige protokoltrin—, nemme at følge, der sparer tid og kræfter i laboratoriet for konsistente og reproducerbare resultater
Høj knockdown i et bredt udvalg af celler
Lipofectamine RNAiMAX transfektionsreagens er et effektivt siRNA-transfektionsreagens, der er egnet til en bred vifte af celletyper, herunder primære celler (se figur). Den opnår høj-effektiv siRNA-transfektion, hvilket fører til betydelig gennedslagning, der er nødvendig for overbevisende gen-silencing-resultater.
Simple, høj-gennemstrømningsklare transfektioner
Bland Lipofectamine RNAiMAX Transfektionsreagens med siRNA, tilsæt dem til dine celler, inkuber og mål gennedslagningen. Dens enkelhed og hastighed, kombineret med høj transfektionseffektivitet, gør den ideel til højkapacitets siRNA-transfektionsworkflows. Uanset om det er en fremadrettet eller baglæns transfektionsprotokol, kan siRNA-transfektionsbetingelser nemt optimeres til automatiserede eller robotiske systemer.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Kvalificeret til stuetemperatur eller våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder et hætteglas (0,75 ml) Lipofectamin™ RNAiMAX-transfektionsreagens. Opbevares ved 2 –8 °C. Må ikke fryses.
Celletype Etablerede cellelinjer, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Syntetisk siRNA, siRNA, miRNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje Lipofectamine
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 0,75 ml
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is