Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofektamin™ RNAiMAX-transfektionsreagens
Beskrivelse
Lipofectamine RNAiMAX reagent is a leading transfection reagent designed specifically for RNA interference applications. It efficiently delivers siRNA and miRNA into a wide variety of cell types, ensuring high transfection efficiency and effective gene knockdown. The proprietary cationic lipid formulation minimizes cytotoxicity, making it suitable for sensitive cells and long-term studies. Lipofectamine RNAiMAX reagent is optimized for consistent performance, providing researchers with reliable results in gene silencing experiments. Its ease of use and compatibility with high-throughput screening make it an essential tool for basic biology research and functional genomics.
Lipofectamine™ transfektionsreagens giver den højeste transfektionseffektivitet på det bredeste udvalg af celletyper til siRNA-medierede genknockdown-eksperimenter. Lipofectamine™ RNAiMAX er en proprietær RNAi-specifik kationisk lipidformulering designet specifikt til levering af siRNA og miRNA til alle celletyper.
Med Lipofectamine™ RNAiMAX-transfektionsreagens får du:
- Overlegen transfektionseffektivitet, der kræver lavere RNAi-koncentrationer, hvilket fører til mere effektiv genknockdown med minimale uspecifikke effekter
- Nem optimering på grund af minimal cytotoksicitet over et 10-dobbelt koncentrationsområde af transfektionsreagens
- Overlegen transfektionseffektivitet for miRNA-antagonister og -mimikere
- Kompatibilitet med en bred vifte af celletyper, hvilket giver den mest alsidige tilgang til alle dine genlukningseksperimenter
- En enkel og hurtig protokol for ensartede og reproducerbare resultater
Høj knockdown i en lang række celler
™ Lipofectamine RNAiMAX-transfektionsreagens transficerer en lang række celletyper (se figur). Til gendæmpning fører Lipofectamine™ RNAiMAX-transfektionsreagens' højeffektive transfektioner til de høje niveauer af genknockdown, der er nødvendige for at opnå overbevisende resultater.
Simple transfektioner med –høj kapacitet.
Bland blot Lipofectamine™ RNAiMAX-transfektionsreagens med siRNA, tilføj til dine celler, inkuber og mål gen-knockdown. Enkelheden og hastigheden kombineret med høj transfektionseffektivitet gør Lipofectamine™ RNAiMAX-transfektionsreagens ideel til siRNA-transfektioner med højt gennemløb. Transfektionsbetingelser kan let etableres for automatiserede eller robotsystemer, der anvendes i sådanne applikationer.
Find en optimeret Lipofectamine™ RNAiMAX-transfektionsprotokol for din cellelinje.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Kvalificeret til stuetemperatur eller våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Hver enhed indeholder et hætteglas med reagens. Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Celletype | Etablerede cellelinjer, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler |
| Format | 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber |
| Prøvetype | siRNA, Syntetisk siRNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR), RNAi, miRNA |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Produktlinje | Lipofectamine |
| Produkttype | Transfektionsreagens |
| Mængde | 0,1 ml |
| Vis mere |