Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofektamin™ RNAiMAX-transfektionsreagens
Beskrivelse
Lipofectamine RNAiMAX-reagens er et førende transfektionsreagens designet specifikt til RNA-interferensapplikationer. Den leverer effektivt siRNA og miRNA til en bred vifte af celletyper, hvilket sikrer høj transfektionseffektivitet og effektiv gennedslagning. Den proprietære kationiske lipidformulering minimerer cytotoksicitet, hvilket gør den velegnet til følsomme celler og langtidsstudier. Lipofectamine RNAiMAX-reagensen er optimeret til ensartet ydeevne og giver forskere pålidelige resultater i gen-silencing-eksperimenter. Dens brugervenlighed og kompatibilitet med højkapacitetsscreening gør den til et uundværligt værktøj til grundforskning i biologi og funktionel genomik.
Egenskaber ved Lipofectamine RNAiMAX transfektionsreagens
- Optimeret til RNAi—Specifikt formuleret til RNA-interferensapplikationer, der maksimerer siRNA- og miRNA-transfektion og gen-silencing.
- Overlegen siRNA-transfektionseffektivitet—kræver lavere siRNA-koncentrationer for effektiv gennedslagning
- miRNA-reagenskompatibel—giver overlegne transfektionseffektivitet for miRNA-mimikere og hæmmere
- Minimal cytotoksicitet—, fleksibelt 10-dobbelt koncentrationsområde af siRNA-transfektionsreagensen med lav cellulær påvirkning
- Bred celletypekompatibilitet—alsidig anvendelse i en bred vifte af cellelinjer, herunder svære at transfektere celler
- Enkle og hurtige protokoltrin—, nemme at følge, der sparer tid og kræfter i laboratoriet for konsistente og reproducerbare resultater
Høj knockdown i et bredt udvalg af celler
Lipofectamine RNAiMAX transfektionsreagens er et effektivt siRNA-transfektionsreagens, der er egnet til en bred vifte af celletyper, herunder primære celler (se figur). Den opnår høj-effektiv siRNA-transfektion, hvilket fører til betydelig gennedslagning, der er nødvendig for overbevisende gen-silencing-resultater.
Simple, høj-gennemstrømningsklare transfektioner
Bland Lipofectamine RNAiMAX Transfektionsreagens med siRNA, tilsæt dem til dine celler, inkuber og mål gennedslagningen. Dens enkelhed og hastighed, kombineret med høj transfektionseffektivitet, gør den ideel til højkapacitets siRNA-transfektionsworkflows. Uanset om det er en fremadrettet eller baglæns transfektionsprotokol, kan siRNA-transfektionsbetingelser nemt optimeres til automatiserede eller robotiske systemer.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Kvalificeret til stuetemperatur eller våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Hver enhed indeholder et hætteglas med Lipofectamine™ RNAiMAX™ Reagens (0,3 ml). Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Celletype | Etablerede cellelinjer, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler |
| Format | 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber |
| Prøvetype | siRNA, Syntetisk siRNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR), RNAi, miRNA |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Produktlinje | Lipofectamine |
| Produkttype | Transfektionsreagens |
| Mængde | 0,3 ml |
| Vis mere |