Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofektamin™ RNAiMAX-transfektionsreagens
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10514953
Skift visning
Mængde:
0,1 ml
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
Pakningsstørrelse:
750µL
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10514953 0,75 ml 750µL
10601435 1,5 ml Hver
12333563 0,1 ml Hver
12323563 0,3 ml Hver
12343563 15 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
To receive the discount customers must purchase 2 of the same product at list price in a single order to receive 30% discount. There is no limit to the multiples of 2 that customers can buy. Use promo code ”27974” to get your promotional price
Artikelnummer. 10514953 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 13778075
To receive the discount customers must purchase 2 of the same product at list price in a single order to receive 30% discount. There is no limit to the multiples of 2 that customers can buy. Use promo code ”27974” to get your promotional price
Giver den højeste transfektionseffektivitet på et bredt udvalg af celletyper til siRNA-medierede genknockdown-eksperimenter
Lipofectamine RNAiMAX reagent is a leading transfection reagent designed specifically for RNA interference applications. It efficiently delivers siRNA and miRNA into a wide variety of cell types, ensuring high transfection efficiency and effective gene knockdown. The proprietary cationic lipid formulation minimizes cytotoxicity, making it suitable for sensitive cells and long-term studies. Lipofectamine RNAiMAX reagent is optimized for consistent performance, providing researchers with reliable results in gene silencing experiments. Its ease of use and compatibility with high-throughput screening make it an essential tool for basic biology research and functional genomics.
Lipofectamine™ transfektionsreagens giver den højeste transfektionseffektivitet på det bredeste udvalg af celletyper til siRNA-medierede genknockdown-eksperimenter. Lipofectamine™ RNAiMAX er en proprietær RNAi-specifik kationisk lipidformulering designet specifikt til levering af siRNA og miRNA til alle celletyper.
Med Lipofectamine™ RNAiMAX-transfektionsreagens får du:
  • Overlegen transfektionseffektivitet, der kræver lavere RNAi-koncentrationer, hvilket fører til mere effektiv genknockdown med minimale uspecifikke effekter
  • Nem optimering på grund af minimal cytotoksicitet over et 10-dobbelt koncentrationsområde af transfektionsreagens
  • Overlegen transfektionseffektivitet for miRNA-antagonister og -mimikere
  • Kompatibilitet med en bred vifte af celletyper, hvilket giver den mest alsidige tilgang til alle dine genlukningseksperimenter
  • En enkel og hurtig protokol for ensartede og reproducerbare resultater
Høj knockdown i en lang række celler
™ Lipofectamine RNAiMAX-transfektionsreagens transficerer en lang række celletyper (se figur). Til gendæmpning fører Lipofectamine™ RNAiMAX-transfektionsreagens' højeffektive transfektioner til de høje niveauer af genknockdown, der er nødvendige for at opnå overbevisende resultater.
Simple transfektioner med –høj kapacitet.
Bland blot Lipofectamine™ RNAiMAX-transfektionsreagens med siRNA, tilføj til dine celler, inkuber og mål gen-knockdown. Enkelheden og hastigheden kombineret med høj transfektionseffektivitet gør Lipofectamine™ RNAiMAX-transfektionsreagens ideel til siRNA-transfektioner med højt gennemløb. Transfektionsbetingelser kan let etableres for automatiserede eller robotsystemer, der anvendes i sådanne applikationer.
Find en optimeret Lipofectamine™ RNAiMAX-transfektionsprotokol for din cellelinje.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Kvalificeret til stuetemperatur eller våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder et hætteglas (0,75 ml) Lipofectamin™ RNAiMAX-transfektionsreagens. Opbevares ved 2 –8 °C. Må ikke fryses.
Celletype Etablerede cellelinjer, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Syntetisk siRNA, siRNA, miRNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje Lipofectamine
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 0,75 ml
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is