Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ LTX Reagens
Artikelnummer. 11583137
Skift visning
Mængde:
15 ml
Artikelnummer. Mængde
11583137 15 ml
1 options
Artikelnummer. 11583137 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15338500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65300.00 DKK
    62687.65 DKK / 15ml
    Spare 2612.35 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Indeholder
Hver enhed indeholder et hætteglas med Lipofectamine LTX Reagens (15 ml).
Balancerer styrke og blidhed for celler, hvilket resulterer i høj transfektionseffektivitet og levedygtighed
Lipofectamine LTX Reagens er en avanceret løsning til genekspression i både almindelige og udfordrende celletyper. Intet andet plasmid DNA-specifikt transfektionsreagens kan matche effektiviteten, bekvemmeligheden og skånsomheden af Lipofectamine LTX Reagens til transfektion af primære, udfordrende og følsomme cellelinjer. Lipofectamine LTX Reagens er syntetiseret af komponenter, der er 100 % fri for animalsk oprindelse, hvilket gør det nemt at validere fraværet af zoonotiske sygdomme, såsom BSE eller vira, i forskningsforsøg eller cellelinjer.
  • Transficer en bred vifte af celletyper, herunder primære udfordrende og følsomme celler, med høj effektivitet
  • Kombiner høj transfektionseffektivitet med maksimal (> 90 %) cellelevedygtighed
  • Optimerede protokoller– hurtige, enkle protokoller tilvejebragt for de fleste cellelinjer
  • Effektivt reagens til at generere stabile cellelinjer
  • Transficer primære celler effektivt
  • Overlegen levering til udfordrende celler
  • Bred kompatibilitet med cellelinjer
  • Stabil transfektion
  • Enkel, hurtig, serumkompatibel protokol
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Indhold og opbevaring Hver enhed indeholder et hætteglas med Lipofectamine™ LTX Reagens (15 ml). Opbevares ved 2 –8 °C.
Celletype Etablerede cellelinjer, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Plasmid-DNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR)
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje Lipofectamine
Produkttype LTX-reagens
Mængde 15 ml
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Våd is