Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000-transfektionsreagens
Artikelnummer. 10696343
Skift visning
Mængde:
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
Pakningsstørrelse:
1.5ml
750µL
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10696343 0,75 ml 750µL
10696153 1,5 ml 1.5ml
10600714 15 ml Hver
12313563 0,3 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10696343 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11668027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5130.00 DKK
    4770.65 DKK / 0.75ml
    Spare 359.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Alsidigt transfektionsreagens, der har vist sig effektivt at transfektere de fleste forskellige adhærente og suspenderede cellelinjer
Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent er et alsidigt transfektionsreagens, der har vist sig effektivt at transficere det bredeste udvalg af adhærente og suspensionscellelinjer. Forskere bruger Lipofectamine™ 2000 Reagens til siRNA- og shRNA-baserede gen-knockdown-eksperimenter samt til genekspressionsundersøgelser. Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent er vores bedste transfektionsreagens, der er tilgængeligt til co-transfektion af siRNA og plasmid DNA.
Med Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens, du får:
  • Enestående transfektionseffektivitet i det bredeste udvalg af cellelinjer og de højeste niveauer af rekombinant proteinekspression (se tabel)
  • Overlegen præstation til co-transfektion af siRNA og plasmid DNA
  • Dokumenteret effekt i nærvær af serum —eliminerer behovet for at skifte medie efter transfektion
  • Pålidelig præstation til applikationer med høj kapacitet
  • Det bedste valg til etablering af
    stabile cellelinjer Et højtydende transfektionsreagens til genekspression og gendæmpning
    Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent virker effektivt med alle almindelige cellelinjer såvel som med mange udfordrende, og kan bruges i medier med eller uden serum. Til gendæmpning, Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagents højeffektive transfektioner giver de høje niveauer af gen-knockdown, der er nødvendige for at opnå overbevisende resultater. Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens er det første valg til co-transfektion, givet dets effektivitet til transfektion af både siRNA og plasmid-DNA. Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent er let at —bruge, blandes blot med nukleinsyre og tilsættes til cellekultur.
    Ideel til arbejde med høj gennemstrømning
    Enkelhed og hastighed kombineret med høj transfektionseffektivitet gør Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens ideel til forbigående proteinekspression eller high-throughput RNAi-transfektioner. Transfektionsbetingelserne kan nemt etableres for automatiserede eller robotbaserede systemer, der bruges i sådanne applikationer.
  • Ordreinfo
    Miljøvenlig emballage. Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Indeholder et hætteglas (0,75 ml) Lipofectamine™ 2000 reagens. Opbevares ved 2 –8 °C. Må ikke fryses.
    Celletype Etablerede cellelinjer, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
    Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
    Prøvetype Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR)
    Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
    Til brug med (applikation) Transfektion
    High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
    Produktlinje Lipofectamine
    Produkttype Transfektionsreagens
    Mængde 0,75 ml
    Serum kompatibel Ja
    Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is