Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000-transfektionsreagens
Artikelnummer. 10696153
Skift visning
Mængde:
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
Pakningsstørrelse:
1.5ml
750µL
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10696153 1,5 ml 1.5ml
10600714 15 ml Hver
10696343 0,75 ml 750µL
12313563 0,3 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10696153 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11668019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8790.00 DKK
    8174.65 DKK / 1.5ml
    Spare 615.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Alsidigt transfektionsreagens, der har vist sig effektivt at transfektere de fleste forskellige adhærente og suspenderede cellelinjer
Lipofectamine™ 2000-transfektionsreagens er et alsidigt transfektionsreagens, der har vist sig effektivt at kunne transfektere et bredt udvalg af adhærente og suspenderede cellelinjer. Forskere bruger Lipofectamine™ 2000-reagens til siRNA- og shRNA-baserede genknockdown-eksperimenter samt til undersøgelser af genekspression. Lipofectamine 2000-transfektionsreagens, som er det bedste transfektionsreagens, der findes fra Life Technologies, til co-transfektion af siRNA og plasmid-DNA.
  • Enestående transfektionseffektivitet i det bredeste udvalg af cellelinjer og de højeste niveauer af rekombinant proteinekspression
  • Overlegen præstation til co-transfektion af siRNA og plasmid DNA
  • Dokumenteret effekt i nærvær af serum, eliminerer behovet for at skifte medie efter transfektion
  • Pålidelig præstation til applikationer med høj kapacitet
  • Det bedste valg til etablering af stabile cellelinjer
Ordreinfo
Miljøvenlig emballage. Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Indhold og opbevaring Indeholder et hætteglas (1,5 ml) Lipofectamine™ 2000-reagens. Opbevares ved 2 –8 °C. Må ikke fryses.
Celletype Etablerede cellelinjer, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR)
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje Lipofectamine
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 1,5 ml
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Mostrar más Mostrar menos
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.