Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000-transfektionsreagens
Description
Lipofectamine™ 2000-transfektionsreagens er et alsidigt transfektionsreagens, der har vist sig effektivt at kunne transfektere et bredt udvalg af adhærente og suspenderede cellelinjer. Forskere bruger Lipofectamine™ 2000-reagens til siRNA- og shRNA-baserede genknockdown-eksperimenter samt til undersøgelser af genekspression. Lipofectamine 2000-transfektionsreagens, som er det bedste transfektionsreagens, der findes fra Life Technologies, til co-transfektion af siRNA og plasmid-DNA.
- Enestående transfektionseffektivitet i det bredeste udvalg af cellelinjer og de højeste niveauer af rekombinant proteinekspression
- Overlegen præstation til co-transfektion af siRNA og plasmid DNA
- Dokumenteret effekt i nærvær af serum, eliminerer behovet for at skifte medie efter transfektion
- Pålidelig præstation til applikationer med høj kapacitet
- Det bedste valg til etablering af stabile cellelinjer
Order Info
Miljøvenlig emballage. Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Indeholder en flaske (15 ml) Lipofectamine™ 2000-reagens. Opbevares ved 2 –8 °C. Må ikke fryses. |
| Celletype | Etablerede cellelinjer, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler |
| Format | 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber |
| Prøvetype | Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR) |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Produktlinje | Lipofectamine |
| Produkttype | Transfektionsreagens |
| Mængde | 15 ml |
| Show More |