Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 CD Transfektionsreagens
Artikelnummer. 10194622
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10194622 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 10194622 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12566014
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Proprietær animalsk oprindelse fri, kemisk defineret formulering til transfektion af nukleinsyrer til eukaryote celler
Disse reagenser tillader højeffektiv transfektion af en bred vifte af celletyper, herunder adhærente, suspensions-, insekt- og endotellinjer, såvel som primære kulturer. Alle transfektionsreagenser inkluderer strømlinede protokoller for maksimal bekvemmelighed og brugervenlighed i mange applikationer, herunder applikationer med høj gennemstrømning.
  • Højeste transfektionseffektivitet i mange celletyper og formater
  • Formulering uden animalsk oprindelse sikrer, at pattedyrcellekultur og bioproduktionsprocesser er fri for animalske materialer
  • DNA-Lipofectamine 2000 CD-komplekser kan tilsættes direkte til celler i dyrkningsmedium
  • Det er ikke nødvendigt at fjerne komplekser eller ændre/tilsætte medium efter transfektion, men komplekser kan fjernes efter 4 6 –timer
PCR og realtids-PCR, omvendt transkription, cDNA-syntese direkte fra celler
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Kvalificeret til stuetemperatur eller våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret
Indhold og opbevaring Hvert reagens skal opbevares ved 2 –8 C °ved modtagelse.
Celletype Etablerede cellelinjer
Prøvetype Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje Lipofectamine
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 1 ml
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Våd is