Få mere at vide
Invitrogen™ Library Efficiency™ DH5α Kompetente celler
Artikelnummer. 11573117
Skift visning
Mængde:
5 x 200μ L
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11573117 5 x 200μ L 1ml
1 options
Artikelnummer. 11573117 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18263012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00 DKK
    850.65 DKK / 1ml
    Spare 239.35 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Library Efficiency DH5α Kompetente celler: 5 hætteglas, μ200 L hver (i alt 1 ml), pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 μhætteglas, 50 L, SOC medium: 2 flasker, 6 ml hver
Library Efficiency DH5α Kompetente celler er en alsidig stamme af kemisk kompetente celler, der bruges i mange daglige kloningsapplikationer.
Library Efficiency DH5α Kompetente celler er en alsidig stamme af kemisk kompetente celler, der bruges i mange daglige kloningsapplikationer. Fremstillet ved en proprietær modifikation af Hanahan-metoden, er disse celler i stand til at opnå transformationseffektiviteter på> 1 x 10 8 cfu/μ g kontrol-DNA pr. 100μ L reaktion.
Library Efficiency DH5α Kompetente celler anbefales til rutinemæssig kloning af gener i store plasmider og er velegnede til vanskelige klonkonstruktioner, såsom stumpende ligeringer eller kloning med begrænset mængde DNA.
Stammen har genotypen lac Z M15, Δhvilket tillader blå-hvid screening på plader, der indeholder enten X-Gal eller Bluo-Gal. Det bærer også rec A1-mutationen, som hjælper med at reducere rekombinationshastigheden, mens den formerer plasmid-DNA, og ende- A1-mutationen, der gør DH5α celler et glimrende valg til at amplificere plasmid-DNA til efterfølgende ekstraktion og oprensning. DH5α celler er i stand til at blive transformeret effektivt med store plasmider og kan tjene som vært for M13mp-kloningsvektorerne, hvis en græsplæne med DH5 αF ′IQ (kat. nr. 18288019) for eksempel er tilvejebragt for at tillade plakdannelse.
Library Efficiency DH5α Kompetente celler tilbyder:
• Transformationseffektiviteter af> 1 x 10 8 cfu/μ g
•lac Z ΔM15 markør, der giverα -supplering afβ -galactosidase gen, der muliggør blå/hvid screening på agarplader indeholdende X-Gal eller Bluo-Gal
• Plasmid-DNA opretholdt med minimale rekombinationshændelser på grund af rec A1-mutation
•ende A1 mutation, der muliggør øget plasmidudbytte og mængde
•hsd R17 genotype, der muliggør effektiv transformation af klonet umethyleret DNA fra PCR
Genotype F
-Φ 80 lac Z M15ΔΔ ( lac ZYA- arg F) U169 rec A1 end A1 hsd R17 (rk-, mk+) pho A sup E44λ - thi -1 gyr A96 rel A1
Find den belastning og det format, der passer til dine behov
• DH5α stamme og dens derivater er tilgængelige med en række forskellige transformationseffektiviteter og i både elektrokompetente og kemisk kompetente formater.
• MAX Efficiency DH5 F IQ αKompetente ´celler (kat. nr. 18288019) er tilgængelige i kemisk kompetent format.
• DH5α -T1R kompetente celler er tilgængelige i MultiShot format til applikationer med høj kapacitet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Nej
Transformationseffektivitetsniveau Medie-effektivitet (1 x 108 til 1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring • Library Efficiency DH5α Kompetente celler (5 x 200μ L)
Opbevar kompetente celler kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 6 ml)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Nej
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje Library Efficiency
Mængde 5 x 200μ L