Få mere at vide
Invitrogen™ LB bouillonbase (Lennox)
Artikelnummer. p-4918427
Mængde:
500 g
2,5 kg
Pakningsstørrelse:
500g
Hver
Artikelnummer. 11538866
Brand: Invitrogen™ 12780052
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LB Broth Base (Lennox-formulering) er et populært, rigt medium, der bruges til at dyrke bakterier og udføre colifag-plakassays.
LB Broth Base (Lennox-formulering) er et populært, rigt medium, der bruges til at dyrke bakterier og udføre colifag-plakassays. Den originale formulering blev udgivet i 1951 af Guiseppe Bertani i hans undersøgelse af dannelse af fagplakk og fik navnet Lysogeny bouillon. Det er også kendt som Lennox bouillon og Luria-Bertani bouillon.
Udbredte LB-mediumformuleringer adskiller sig i saltkoncentration:
• Miller: 10 g/l NaCl
• Lennox: 5 g/L NaCl
• Luria: 0,5 g/L
NaCl LB bouillonbase anbefales til generel vedligeholdelse og vækst af E. coli , da det giver mulighed for hurtig celleudvidelse og opnå høj celletæthed. Dens Lennox-formulering har lavere niveauer af salte end Miller og anbefales at bruge sammen med saltfølsomme antibiotika som f.eks. Zeocin tetracyclin eller chloramphenicol.
LB Bouillon Baseformulering og tilberedning For
at tilberede 1 L Lennox-LB-medie skal du veje 20 g pulver og tilsætte destilleret vand til 1 L. Juster pH-værdien til 7,0 med 5 N NaOH og steriliser ved autoklavering i 25 minutter ved 121 °C. Formulering pr. liter: 10 g SELECT Peptone 140, 5 g SELECT gærekstrakt og 5 g NaCl.
Primære applikationer
• Vækst og vedligeholdelse af E. coli -stammer til plasmidoprensning og/eller proteinekspression
• Resuspension af T. pyriformis -
cellefraktioner Find det medieformat, der passer til dine behov.
Vi tilbyder andre klar-til-brug medieformuleringer, såsom LB (Lennox) (kat. nr. 10855001), Terrific Broth (kat. nr. A1374301) eller SOC genvindingsmedium (kat. nr. 354400).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •500 g LB Dehydreret Mediepulver
Opbevares ved stuetemperatur.
Format Flaske
Medietype LB bouillonbase (Lennox L bouillonbase)
Fremstillingsmetode Autoklavering
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Målorganismeklasse Coliforme bakterier
Mængde 500 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter Escherichia coli