Få mere at vide
Invitrogen™ LB Agar (Lennox L Agar), pulver
Artikelnummer. p-4918431
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11518916
Brand: Invitrogen™ 22700025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LB Agar (Lennox L agar) er et fast agarmediepulver, der anbefales til generel vedligeholdelse og vækst af E. coli- stammer.
LB Agar (Lennox L agar) er et fast agarmediepulver, der anbefales til generel vedligeholdelse og vækst af E. coli- stammer. Da E. coli ikke er i stand til at fordøje agar, men kan absorbere næring fra LB-mediet, kan enkeltkolonier let isoleres og udvælges. Med tilsætning af et selektivt antibiotikum kan kun transformerede E. coli med resistens over for det pågældende antibiotikum vokse. Lennox-formuleringen har lavere niveauer af salte end Miller og foretrækkes derfor ved brug af saltfølsomme antibiotika som f.eks. Zeocin tetracyclin eller chloramphenicol.
Lennox bouillon er et populært, rigt medium, der bruges til at dyrke bakterier og til at udføre colifag plaque-assays. Den originale formulering blev offentliggjort i 1951 af Guiseppe Bertani i hans undersøgelse af dannelse af fagplak og navngivet som Lysogeny bouillon. Det er også kendt som Lennox bouillon og Luria-Bertani bouillon.
Faste dyrkningsmedier har været et stort vendepunkt for bakteriologi, introduceret af Robert Koch i 1881 ved at tilføje flydende kulturer i gelatine (senere erstattet af agar afledt af tang ifølge Walter Hesses opdagelse). Dette gjorde det muligt for udpladede bakterier at danne synlige kolonier på en solid og glat overflade. Kochs ’assistent, Julius Petri, designede et lavvandet fad med låg, hvor medium kunne hældes, afkøles til fasthed og beskyttes mod forurening.
Udbredte LB-mediumformuleringer adskiller sig i saltkoncentration:
• Miller: 10 g/l NaCl
• Lennox: 5 g/L NaCl
• Luria: 0,5 g/L NaCl
LB Agar (Lennox L agar)formulering og fremstilling
Formulering pr. liter: 10 g SELECT Peptone 140, 5 g SELECT-gærekstrakt, 5 g NaCl og 12 g SELECT-agar.
For at forberede 1 L LB-agarmedium (1,2 % endelig agarkoncentration), vej 37 g pulver og tilsæt destilleret vand til 1 L. Juster pH-værdien til 7,0 med 5 N NaOH og steriliser ved autoklavering i 25 minutter ved 121 °C.
Primære applikationer
• Udvælg ved hjælp af antibiotika-transformeret E. coli -koloni med konstrueret DNA-plasmid
• Udstrygning og isolering af bakterieceller på LB-agarplade
• Blå-hvid screening ved hjælp af X-Gal eller Bluo-gal og
IPTG LB agarplader Find det medieformat, du har brug for
• Vi tilbyder andre medieformuleringer, der er klar til brug, såsom LB (Lennox) (Kat. Nr. 10855001), Terrific Broth (Kat. Nr. A1374301) eller SOC-genvindingsmedium (Kat. Nr. 15544034).
• Udforsk vores medieadditiver: X-Gal (Kat. Nr. 15520034), Bluo-gal (Kat. Nr. 15519028), IPTG (Kat. Nr. 15529019).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •500 g LB Agar Dehydreret Mediepulver
Opbevares ved stuetemperatur.
Format Flaske
Medietype LB Agar (Lennox L agar)
Fremstillingsmetode Autoklavering
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Målorganismeklasse Coliforme bakterier
Mængde 500 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter Escherichia coli