Få mere at vide
Invitrogen™ LB Agar (Lennox L Agar), pulver
Artikelnummer. 11518916
Skift visning
Mængde:
500 g
2,5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11518916 500 g 500g
11528916 2,5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 11518916 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 22700025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1056.00 DKK
    1013.65 DKK / 500g
    Spare 42.35 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
LB Agar (Lennox L agar) er et fast agarmediepulver, der anbefales til generel vedligeholdelse og vækst af E. coli- stammer.
LB Agar (Lennox L agar) er et fast agarmediepulver, der anbefales til generel vedligeholdelse og vækst af E. coli- stammer. Da E. coli ikke er i stand til at fordøje agar, men kan absorbere næring fra LB-mediet, kan enkeltkolonier let isoleres og udvælges. Med tilsætning af et selektivt antibiotikum kan kun transformerede E. coli med resistens over for det pågældende antibiotikum vokse. Lennox-formuleringen har lavere niveauer af salte end Miller og foretrækkes derfor ved brug af saltfølsomme antibiotika som f.eks. Zeocin tetracyclin eller chloramphenicol.
Lennox bouillon er et populært, rigt medium, der bruges til at dyrke bakterier og til at udføre colifag plaque-assays. Den originale formulering blev offentliggjort i 1951 af Guiseppe Bertani i hans undersøgelse af dannelse af fagplak og navngivet som Lysogeny bouillon. Det er også kendt som Lennox bouillon og Luria-Bertani bouillon.
Faste dyrkningsmedier har været et stort vendepunkt for bakteriologi, introduceret af Robert Koch i 1881 ved at tilføje flydende kulturer i gelatine (senere erstattet af agar afledt af tang ifølge Walter Hesses opdagelse). Dette gjorde det muligt for udpladede bakterier at danne synlige kolonier på en solid og glat overflade. Kochs ’assistent, Julius Petri, designede et lavvandet fad med låg, hvor medium kunne hældes, afkøles til fasthed og beskyttes mod forurening.
Udbredte LB-mediumformuleringer adskiller sig i saltkoncentration:
• Miller: 10 g/l NaCl
• Lennox: 5 g/L NaCl
• Luria: 0,5 g/L NaCl
LB Agar (Lennox L agar)formulering og fremstilling
Formulering pr. liter: 10 g SELECT Peptone 140, 5 g SELECT-gærekstrakt, 5 g NaCl og 12 g SELECT-agar.
For at forberede 1 L LB-agarmedium (1,2 % endelig agarkoncentration), vej 37 g pulver og tilsæt destilleret vand til 1 L. Juster pH-værdien til 7,0 med 5 N NaOH og steriliser ved autoklavering i 25 minutter ved 121 °C.
Primære applikationer
• Udvælg ved hjælp af antibiotika-transformeret E. coli -koloni med konstrueret DNA-plasmid
• Udstrygning og isolering af bakterieceller på LB-agarplade
• Blå-hvid screening ved hjælp af X-Gal eller Bluo-gal og
IPTG LB agarplader Find det medieformat, du har brug for
• Vi tilbyder andre medieformuleringer, der er klar til brug, såsom LB (Lennox) (Kat. Nr. 10855001), Terrific Broth (Kat. Nr. A1374301) eller SOC-genvindingsmedium (Kat. Nr. 15544034).
• Udforsk vores medieadditiver: X-Gal (Kat. Nr. 15520034), Bluo-gal (Kat. Nr. 15519028), IPTG (Kat. Nr. 15529019).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •500 g LB Agar Dehydreret Mediepulver
Opbevares ved stuetemperatur.
Format Flaske
Medietype LB Agar (Lennox L agar)
Fremstillingsmetode Autoklavering
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Målorganismeklasse Coliforme bakterier
Mængde 500 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter Escherichia coli