Få mere at vide
Invitrogen™ IPTG
Artikelnummer. 10397642
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 10397642
Brand: Invitrogen™ 15529019
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
IPTG (isopropylthio-β -galactosid), en strukturel ikke-metaboliserbar analog af allolactose, er en inducer afβ -galactosidaseaktivitet i bakterier og er egnet til brug med X-Gal eller Bluo-Gal til at påvise lac -genaktivitet i kloningsprocedurer.
IPTG (isopropylthio-β -galactosid), en strukturel ikke-metaboliserbar analog af allolactose, er en inducer afβ -galactosidaseaktivitet i bakterier og er egnet til brug med X-Gal eller Bluo-Gal til at påvise lac -genaktivitet i kloningsprocedurer. IPTG binder til lac- repressoren, frigiver den fra lac- operatoren og tillader derved transskription af gener i lac- operonen, såsom genet, der koder forβ -galactosidase.
Derudover er IPTG en af de mest effektive molekylære inducere til promotors transkriptionelle aktivitet ’og anvendes i vid udstrækning til induktion af heterolog proteinekspression i E. coli . Skønt det hovedsagelig blev brugt i cellekulturassays, viste publikationer også anvendelsen af IPTG in vivo i dyremodeller.
Primære applikationer
• Blå-—hvid screening inducerer funktionelβ -galactosidase
• Fremkald proteinekspression fra inducerbar T7 RNA polymerase E. coli ekspressionssystemer reguleret af
lac operon Find det medieformat, der passer til dine behov
• Vi tilbyder en bred vifte af brugsklare medieformuleringer, såsom LB Bouillon (Kat. Nr. 10855001), Terrific Broth (Kat. Nr. A1374301) eller SOC-genvindingsmedium (Kat. Nr. 15544034).
• X-Gal (Kat. Nr. 15520018) eller Bluo-Gal (Kat. Nr. 15519028) til blå-hvid screening.
Bestellinformation
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale IPTG (isopropylβ -D-thiogalactopyranosid)
Indhold og opbevaring •IPTG-pulver (1 g)
Opbevar kl– 20 °C.
Format Flaske
Mængde 1 g
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Form Pulver
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt