Få mere at vide
Invitrogen™ INV Sc 1 S. cerevisiae Gærstamme
Beskrivelse
S. cerevisiae-stammen INVS c1er en hurtigt voksende stamme, der er ideel til ekspression. INVSc1 har følgende genotype:
INVSc1: MATa his3D1 leu2 tp1-289 ura3-52 MAT his3D1 leu2 tp1-289 ura3-52
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Gærstamme |
| Bakterie- eller gærstamme | INV Sc 1 |
| Cellelinje | Gær |
| Arter | S. cerevisiae |
| Mængde | 1 Stik |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.