Få mere at vide
Invitrogen™ InsectSelect™ Glødesæt med Sf9-celler
Beskrivelse
Indeholder
De InsectSelect Glow Kit indeholder μhver 20 g supercoiled, frysetørret pIZT/V5-His og pIZT/V5-His/CAT, 2 μg hver af frysetørrede OpIE 2 Forward og Reverse Sequencing primere, 1g Zeocin , Cellfectin Reagens, Sf9-celler og 1L af GIBCO Grace's Insect Media. pIZT/V5-His Vector Kit indeholder kun ekspressionsvektorerne og primerne som beskrevet.
- pIZT/V5-His-vektoren har OpIE 2-promotoren til konstitutiv ekspression
- De Zeocin resistensgen til hurtig selektion af stabilt transficerede cellelinjer
- C-terminal V5 epitop og polyhistidin (6xHis) sekvens til påvisning med Anti-V5 antistof og hurtig oprensning med nikkelchelaterende harpiks
- pIZT/V5-His udtrykker en fusion af det grønne fluorescerende protein og Zeocin resistent protein (Zeo-GFP): Zeo-GFP-fusionsproteinet tillader hurtig udvælgelse af stabilt transficerede cellelinjer med Zeocin og giver en fluorescerende fænotype, der forenkler identifikation af transficerede celler
Konstitutiv proteinekspression i insektceller, proteinproduktion på højt niveau i insektceller, insektekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Promotor | OplE2 |
| Produkttype | Sf9 Cells Glow Kit |
| Indhold og opbevaring | De InsectSelect™ Glow Kit indeholder 20 stkμ g hver af supercoiled, lyofiliseret pIZT/V5-His og pIZT/V5-His/CAT, 2μ g hver af lyofiliserede OpIE 2 Forward og Reverse Sequencing primere, 1 g Zeocin,™ Cellfectin™ Reagens, Sf9-celler og 1 L GIBCO™ Grace's Insect Media. pIZT/V5-His Vector Kit indeholder kun ekspressionsvektorerne og primerne som beskrevet ovenfor. Opbevar frosne insektceller i flydende nitrogen. Opbevar medium og Cellfectin™ Reagens ved +4 °C. Opbevar alle andre reagenser ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Protein Tag-position (til dit gen) | C-terminal |
| Protein tag | Hans tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mængde | 1 sæt |
| Vektor | pIZ |
| Produktlinje | InsectSelect |