Få mere at vide
Invitrogen™ TaqDNA-polymerase, rekombinant
Artikelnummer. 10174762
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1500 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10174762 100 reaktioner Hver
10033382 500 reaktioner -
11508626 1500 reaktioner 1000 enheder
10063262 5000 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10174762 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10342053
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Taq DNA Polymerase (5U/μL); 10X PCR buffer (200mM Tris-HCl pH 8.4, 500mM KCl); Magnesium Chloride (50mM)
TaqDNA-polymerase er et termostabilt enzym, der syntetiserer DNA fra enkeltstrengede skabeloner i nærvær af dNTP'er og en primer.
TaqDNA-polymerase, rekombinant, er et termostabilt enzym, der syntetiserer DNA fra enkeltstrengede skabeloner i nærværelse af dNTP'er og en primer. Dette rekombinante enzym er oprenset fra det klonede Thermus aquaticus DNA-polymerasegen udtrykt i E. coli og består af et enkelt polypeptid med en molekylvægt på 94 kDa. Det har en 5' til 3' DNA polymerase aktivitet og en 5' til 3' exonuklease aktivitet.
Funktioner
  • Et valg af rekombinant eller nativt enzym
  • Amplifikation af PCR-produkter op til 5 kb i størrelse
  • Enzyme er licenseret og kvalificeret til PCR
Applikationer
  • Amplificering af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmidskabeloner
  • RT-PCR
  • Sekventering af ssDNA
  • Cyklus sekvensering
Bemærk
  • En enhed afTaq DNA-polymerase er den mængde enzym, der kræves for at inkorporere 10 nmol deoxyribonukleotid i DNA på 30 minutter ved 74 °C.
  • For overlegen PCR-ydelse, DreamTaq DNA-polymerase anbefales.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring •TaqDNA-polymerase (5 U/μ L), 20μ L
• 10X PCR-buffer, 1,5 ml
• 50 mM MgCl 2 , 1
mL Opbevares ved -°10 C til -°30 C i en ikke-frostfri fryser.
Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Format Enkeltstående enzym
GC-Rich PCR-ydelse Lav
PCR metode qPCR, Standard PCR
Polymerase Taq DNA Polymerase
Reaktionshastighed Standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype DNA-polymerase
Mængde 100 enheder
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA