Få mere at vide
Invitrogen™ PichiaEasyComp™ Transformationssæt
Artikelnummer. 10778244
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10778244 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10778244 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K173001
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Indeholder
Tilstrækkelige reagenser (opløsning I, II og III) til 6 præparater af kompetente celler. Hvert kompetent cellepræparat giver nok celler til 20 transformationer.
Designet til hurtig forberedelse og transformation af kompetente Pichia pastoris -celler
  • Kompetente celler kan fryses til fremtidig brug, hvilket minimerer spild
  • Kompetente celler kan forberedes på mindre end 30 minutter
  • Kompetente cellepræparations- og transformationsløsninger er optimeret til brug med Pichia pastoris leveres klar til brug og testes for at sikre resultater
Kloning, Pichia pastoris ekspressionssystemer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse/transformation/gærekspression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pichia Transformation Kit
Indhold og opbevaring PichiaenEasyComp™ Transformationskit indeholder tilstrækkelige reagenser (opløsning I, II og III) til 6 præparationer af kompetente celler. Hvert kompetent cellepræparat giver nok celler til 20 transformationer. Opbevar opløsning I og III ved +4 °C. Opbevar opløsning II ved stuetemperatur. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Målorganismeklasse P. pastoris
Mængde 1 sæt
Produktlinje EasyComp